Wichtige Dokumente
S7507
Sulfamethoxazol
Synonym(e):
4-Amino-N-(5-methyl-3-isoxazolyl)-benzolsulfonamid, N1-(5-Methylisoxazol-3-yl)-sulfanilamid
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cc1cc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)no1
InChI
1S/C10H11N3O3S/c1-7-6-10(12-16-7)13-17(14,15)9-4-2-8(11)3-5-9/h2-6H,11H2,1H3,(H,12,13)
InChIKey
JLKIGFTWXXRPMT-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Wirkungsweise: Inhibiert Folsäuresynthese in Prokaryoten.
Antimikrobielles Spektrum: Gram positive, Gram negative, Chlamydia
Mode of Resistance: Abänderung der Dihydropteroatsynthase oder alternativer Weg für Folsäuresynthese.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)