Fortfahren mit
T0667
Trimethoprim -lactat (Salz)
≥98%
Synonym(e):
2,4-Diamino-5-(3,4,5-trimethoxybenzyl)pyrimidin -lactat (Salz)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 357,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H18N4O3 · C3H6O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
380.40
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51285203
EC Number:
245-533-1
MDL number:
€ 357,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
storage condition
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.)
color
white
solubility
H2O: soluble 20 mg/mL
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, mycobacteria
mode of action
DNA synthesis | interferes, enzyme | inhibits
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(O)C(O)=O.COc1cc(Cc2cnc(N)nc2N)cc(OC)c1OC
InChI
1S/C14H18N4O3.C3H6O3/c1-19-10-5-8(6-11(20-2)12(10)21-3)4-9-7-17-14(16)18-13(9)15;1-2(4)3(5)6/h5-7H,4H2,1-3H3,(H4,15,16,17,18);2,4H,1H3,(H,5,6)
InChI key
IIZVTUWSIKTFKO-UHFFFAOYSA-N
General description
Chemische Struktur: Pyrimidin
Application
Trimethoprim wird hauptsächlich als antibakterielles Mittel eingesetzt. Es weist Dihydrofolatreduktase-Inhibitoraktivität mit einer Selektivität für das prokaryotische Enzym auf. Es wird zur Behandlung von Harnwegsinfektionen, leichten akuten Entzündungen der Prostata, wiederkehrenden Blasenentzündungen, asymptomatischer Bakteriurie während der Schwangerschaft und von Atemwegsinfektionen eingesetzt. Trimethoprim-Lactatsalz wird als Selektionsmittel verwendet.
Biochem/physiol Actions
Die Kombination aus Trimethoprim und Sulfamethoxazol blockiert die Biosynthese von Nukleotiden und greift so in den zellulären Folsäurestoffwechsel des Bakteriums ein. Trimethoprim bindet an prokaryotspezifische Dihydrofolatreduktase (DHFR) und hemmt die Reduktion von Dihydrofolsäure (DHF) zu Tetrahydrofolsäure (THF). THF ist eine essenzielle Vorstufe im Thymidin-Syntheseweg; eine Störung dieses Synthesewegs hemmt die Synthese bakterieller DNA.
Other Notes
Behälter dicht verschlossen an einem trockenen und gut belüfteten Ort aufbewahren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T788392131PHR1056
description
≥98%
description
≥98.5%
description
≥99.0% (HPLC)
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
mode of action
DNA synthesis | interferes, enzyme | inhibits
mode of action
DNA synthesis | interferes, enzyme | inhibits
mode of action
enzyme | inhibits, DNA synthesis | interferes
mode of action
-
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, mycobacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
mycobacteria, Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria, mycobacteria, Gram-negative bacteria
antibiotic activity spectrum
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
assay
≥98%
assay
≥98.5%
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 2
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)