Wichtige Dokumente
PHR1460
Cholin-Bitartrat
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
Cholinbitartrat, 2-(Hydroxyethyl)trimethylammoniumbitartrat
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1133536
API-Familie
choline bitartrate
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 500 mg
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[O-]C([C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O)=O.C[N+](C)(C)CCO
InChI
1S/C5H14NO.C4H6O6/c1-6(2,3)4-5-7;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h7H,4-5H2,1-3H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/q+1;/p-1/t;1-,2-/m.1/s1
InChIKey
QWJSAWXRUVVRLH-LREBCSMRSA-M
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Substrate
Sonstige Hinweise
Fußnote
Empfohlene Produkte
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)