Fortfahren mit
86247
Taka-Diastase aus Aspergillus oryzae
powder, slightly beige, ~100 U/mg
Synonym(e):
α-Amylase aus Aspergillus oryzae, Taka-Amylase, 1,4-α-D-Glucan-glucanohydrolase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 86,40
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 262,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-588-1
MDL number:
EG-Nummer:
Specific activity:
~100 U/mg
Biological source:
Aspergillus sp. (A. oryzae)
€ 86,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
Aspergillus sp. (A. oryzae)
Quality Segment
form
powder
specific activity
~100 U/mg
color
slightly beige
storage temp.
2-8°C
Application
Taka-Diastase aus Aspergillus oryzae wird bei der Thiamin-Extraktion und bei herkömmlichen Vitamin-Assays verwendet.
Other Notes
Eine Einheit entspricht der Menge an Enzymen, die bei einem pH-Wert von 6,0 und 25 °C 1 μmol Maltose pro Minute freisetzen (Stärke gemäß Zulkowsky, Bestellnr. 85642, als Substrat).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
862501006522178
specific activity
~100 U/mg
specific activity
~1.5 U/mg (~0.2 U acc. to Willstätter)
specific activity
~30 U/mg
specific activity
~0.8 U/mg
biological source
Aspergillus sp. (A. oryzae)
biological source
Aspergillus sp. (A. oryzae)
biological source
-
biological source
Aspergillus niger
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
color
slightly beige
color
-
color
-
color
off-white
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)