Merck
PHR1008
Supelco
Ascorbinsäure
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
L-Ascorbinsäure, L-Threoascorbinsäure, Anti-Scorbut-Faktor, Vitamin C
Größe auswählen
2 G
€ 98,00
10 G
€ 597,00
€ 98,00
Voraussichtliches Versanddatum28. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
2 G
€ 98,00
10 G
€ 597,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H8O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
176.12
Beilstein:
84272
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
E-Nummer:
E300
NACRES:
NA.24
€ 98,00
Voraussichtliches Versanddatum28. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to BP 461
traceable to Ph. Eur. A1300000
traceable to USP 1043003
API-Familie
ascorbic acid
Form
solid
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp (Schmelzpunkt)
190-194 °C (dec.)
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC([C@]([C@@H](O)CO)([H])O1)=C(O)C1=O
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5+/m0/s1
InChIKey
CIWBSHSKHKDKBQ-JLAZNSOCSA-N
Allgemeine Beschreibung
Pharmazeutische Sekundärstandards zur Anwendung in der Qualitätskontrolle bieten Pharmalaboren und -herstellern eine praktische und kostengünstige Alternative zur Erstellung von internen Arbeitsstandards. Ascorbinsäure ist ein starkes Antioxidans, das häufig in pharmazeutischen Formulierungen verwendet wird.[1][2] Sie hat nachweislich eine positive Wirkung auf altersbedingte Krankheiten wie u. a. Krebs, Atherosklerose, Augenerkrankungen und neurodegenerative Erkrankungen. Sie ist hauptsächlich an der Bildung und Erhaltung von Kollagen beteiligt.[3] Ein über längere Zeit vorhandener Mangel an Ascorbinsäure in der Ernährung kann zu Skorbut führen.[2]
Anwendung
Ascorbinsäure kann als pharmazeutischer Referenzstandard zur Quantifizierung des Analyten in pharmazeutischen Formulierungen mittels hydrophiler Interaktionschromatographie eingesetzt werden.[1]
Biochem./physiol. Wirkung
Ascorbinsäure, auch als Vitamin C bekannt, ist ein Lacton mit sechs Kohlenstoffatomen, das von Pflanzen und manchen Tierarten, aber nicht von Menschen oder anderen Primaten gebildet wird. Ascorbinsäure ist ein Cofaktor vieler Enzyme und dient als Elektronendonor für Monooxygenasen und Dioxygenasen. Ascorbinsäure ist außerdem ein starkes Antioxidans, insbesondere hinsichtlich reaktiver Sauerstoffspezies.
Hinweis zur Analyse
Diese Sekundärstandards bieten, wo verfügbar, eine mehrfache Rückverfolgbarkeit für die Primärstandards nach USP, EP (Ph. Eur.) und BP.
Sonstige Hinweise
Dieses zertifizierte Referenzmaterial (CRM) wird gemäß ISO 17034 und ISO/IEC 17025 produziert und zertifiziert. Alle Informationen hinsichtlich der Verwendung dieses zertifizierten Referenzmaterials können dem Analysenzertifikat (CoA) entnommen werden.
Fußnote
Geben Sie unten in das Feld „LRAC2886“ ein, um ein Beispiel eines Analysenzertifikats für dieses Material anzuzeigen. Dies ist lediglich ein Zertifikatsmuster, das sich möglicherweise nicht auf die Charge bezieht, die Sie erhalten.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
L-ascorbic acid determination in pharmaceutical formulations using a biosensor based on carbon paste modified with crude extract of Zucchini (Cucurbita pepo)
Fatibello-Filho and Vieira CI
Journal of the Brazilian Chemical Society, 11(4), 412-418 (2000)
Method development and validation for optimised separation of salicylic, acetyl salicylic and ascorbic acid in pharmaceutical formulations by hydrophilic interaction chromatography and response surface methodology
Hatambeygi N, et al.
Journal of Chromatography A, 1218(35), 5995-6003 (2011)
Simultaneous differential pulse voltammetric determination of ascorbic acid and caffeine in pharmaceutical formulations using a boron?doped diamond electrode
Lourencao CB, et al.
Electroanalysis, 22(15), 1717-1723 (2010)
Stefanie B Murer et al.
The Journal of nutrition, 144(2), 193-201 (2013-12-20)
Oxidative stress and low-grade systemic inflammation may contribute to the pathogenesis of obesity-induced comorbidities, including nonalcoholic fatty liver disease. Increasing intake of dietary antioxidants might be beneficial, but there are few data in obese children. To examine the effect of
Ryan Mitchell et al.
Stem cells (Dayton, Ohio), 32(8), 2178-2187 (2014-04-18)
Here we characterize the molecular and biological requirements for OCT4 plasticity induction in human skin derived fibroblasts (hFibs) that allows direct conversion of cell fate without iPSC formation. Our results indicate that adult hFibs not only require OCT4 but also
Artikel
Simultaneous analysis of ascorbic acid and dehydroascorbic acid in various food samples by High Performance Thin Layer Chromatography (HPTLC).
A new RP-HPLC method is proposed for the determination of organic acids in 100% aqueous mobile phase using an Ascentis® Express AQ-C18 column
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf