Fortfahren mit
C1629
Cholinbitartrat
Acyl group acceptor, powder
Synonym(e):
2-(Hydroxyethyl)trimethylammoniumbitartrat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 63,90
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 128,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H19NO7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
253.25
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
EC Number:
201-763-4
Form:
powder
€ 63,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Cholinbitartrat,
form
powder
Quality Segment
SMILES string
[O-]C([C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O)=O.C[N+](C)(C)CCO
InChI
1S/C5H14NO.C4H6O6/c1-6(2,3)4-5-7;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h7H,4-5H2,1-3H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/q+1;/p-1/t;1-,2-/m.1/s1
InChI key
QWJSAWXRUVVRLH-LREBCSMRSA-M
General description
Cholin-Acetyltransferase-Substrat
Application
Cholinbitartrat wurde als eine der Komponenten in experimenteller Ernährung eingesetzt, um die Wirkung auf Fortpflanzungsprozesse und Knochengene während der Schwangerschaft und Stillzeit zu untersuchen.
Biochem/physiol Actions
Acylgruppenakzeptor
Cholinbitartrat dient als Nahrungsergänzungsmittel. Cholin agiert als Vorläufer in der Acetylcholinsynthese.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1133536PHR1460C7519
form
powder
form
-
form
-
form
liquid
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cholinbitartrat
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)