Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
500 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 68,90 |
1 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 136,00 |
5 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 425,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
Cholinchlorid, ≥98%
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder or crystals
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
color
colorless to white
mp
302-305 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[Cl-].C[N+](C)(C)CCO
InChI
1S/C5H14NO.ClH/c1-6(2,3)4-5-7;/h7H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
SGMZJAMFUVOLNK-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
- Substrat zum Messen der Enzymaktivität der Cholinoxidase mithilfe von Fluoreszenzmessungen
- Komponente nicht physiologischer Puffer zum Testen der calciumbasierten Hemmung von Cytochrom-c-Oxidase
- Komponente einer Perfusatlösung zur Untersuchung des arteriellen Drucks in Jejunum-Proben
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder or crystals | form powder | form crystals | form - |
| assay ≥98% | assay ≥99% | assay ≥98% | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) - | technique(s) cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable, cell culture | plant: suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable |
| color colorless to white | color white | color white | color - |
| mp 302-305 °C (dec.) (lit.) | mp 302-305 °C (dec.) (lit.) | mp 302-305 °C (dec.) (lit.) | mp 302-305 °C (dec.) (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cholinchlorid
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?