Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 243,00 |
100 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 695,00 |
Über diesen Artikel
€ 243,00
material
flat bottom clear polystyrene (96-well), round wells
sterility
non-sterile
feature
lid: no, skirt
packaging
plate of 12 strips
manufacturer/tradename
Corning 2592
size
96 wells
well volume
360 μL
well working volume
75-200 μL , for low volume plates volume is 50-125 μL
color
clear
suitability
suitable for (assay )
binding type
high binding surface
General description
Features and Benefits
- Corning® Stripwell™ 96-Well-Platten wurden für ein breites Spektrum von Labortests, z. B. für Immunassays, entwickelt.
- Die stark bindende hydrophobe Oberfläche bindet Medium (>10 kD) und große Biomoleküle, die ionische Gruppen und/oder hydrophobe Regionen aufweisen.
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description high binding surface, clear | description high binding surface, flat bottom clear (4 cavity), non-sterile | description high bind surface, white | description low volume, high binding surface, bulk packed, white |
| size 96 wells | size 96 wells | size 96 wells | size 96 wells |
| suitability suitable for (assay ) | suitability suitable for (assay) | suitability suitable for (assay) | suitability suitable for (assay) |
| material flat bottom clear polystyrene (96-well), round wells | material flat bottom clear (4 cavity), flat bottom clear polystyrene (96-well) | material white bottom, flat bottom clear polystyrene (96-well) | material white polystyrene plate, round white wells, flat bottom clear polystyrene (96-well) |
| color clear | color - | color white | color white |
| feature lid: no, skirt | feature lid: no | feature lid: no, skirt | feature skirt, lid: no |
| well volume 360 μL | well volume - | well volume 360 μL | well volume 190 μL |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® 1 x 8 Stripwell™ 96-Well-Platten
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?