Fortfahren mit
23184
Fmoc-Chlorid
BioReagent, ≥99.0% (HPLC)
Synonym(e):
9-Fluorenylmethoxycarbonylchlorid, 9-Fluorenylmethylchloroformin, Fmoc-Cl
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 136,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 482,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H11ClO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
258.70
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
249-313-6
Beilstein/REAXYS Number:
2279177
MDL number:
€ 136,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥99.0% (HPLC)
form
solid
mp
61-64 °C, 62-64 °C (lit.)
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C15H11ClO2/c16-15(17)18-9-14-12-7-3-1-5-10(12)11-6-2-4-8-13(11)14/h1-8,14H,9H2
InChI key
IRXSLJNXXZKURP-UHFFFAOYSA-N
Application
9-Fluorenylmethoxycarbonylchlorid (Fmoc-Cl) ist ein Reagens für die Vorsäulenderivatisierung von Aminosäuren und biogenen Aminen für die Aminosäurenanalyse mittels HPLC und zur Präparation von N-Fmoc-Aminosäuren für die Festphasen-Peptidsynthese.
Reagens für die Derivatisierung von Aminosäuren für die Aminosäurenanalyse mittels HPLC und zur Präparation von N-Fmoc-Aminosäuren für die Festphasen-Peptidsynthese.
Other Notes
Reagens zur Vorsäulenderivatisierung von Aminosäuren[1][2]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1605122318610919
form
solid
form
solid
form
solid
form
-
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
97%
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥85% (coupling to amines), ≥98.0% (CHN)
functional group
Fmoc
functional group
Fmoc, chloro
functional group
-
functional group
Fmoc, amine, isothiocyanate
product line
BioReagent
product line
-
product line
-
product line
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fmoc-Chlorid
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
supp_hazards
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)