Fortfahren mit
58698
N-Isobutyryl-L-cystein
derivatization grade (chiral), LiChropur, ≥97.0%
Synonym(e):
N-(2-Methylpropionyl)-L-cystein
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 94,70
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H13NO3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
191.25
UNSPSC Code:
23151816
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
€ 94,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
derivatization grade (chiral)
Quality Level
product line
ChiraSelect
assay
≥97.0% (RT), ≥97.0%
form
solid
optical purity
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (HPLC)
quality
LiChropur
technique(s)
HPLC: suitable
mp
97-101 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)C(=O)N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C7H13NO3S/c1-4(2)6(9)8-5(3-12)7(10)11/h4-5,12H,3H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)/t5-/m0/s1
InChI key
BWBQXMAXLAHHTK-YFKPBYRVSA-N
General description
N-Isobutyryl-L-cysteine is a chiral derivatizing agent, widely used for the separation of amino acid enantiomers.
Application
N-Isobutyryl-L-cysteine may be used as a chiral derivatization agent for the determination of D- and L-amino acids in natural/synthetic bioactive peptides, pharmaceutical formulations and absolute configuration of selenomethionine[1] using chromatography techniques.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Chirales Derivatisierungsmittel für die Analyse der Enantiomeren-Reinheit von Aminosäuren mit OPA[2][3]
Legal Information
ChiraSelect is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
912991.124222430-M
form
solid
form
-
form
solid
form
solid
optical purity
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (HPLC)
optical purity
-
optical purity
-
optical purity
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
product line
ChiraSelect
product line
-
product line
-
product line
-
grade
derivatization grade (chiral)
grade
analytical standard
grade
-
grade
-
assay
≥97.0% (RT)
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
-
assay
>98% (titration)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
H. Bruckner et al.
Journal of Chromatography A, 666, 259-259 (1994)
H Brückner et al.
Journal of chromatography, 476, 73-82 (1989-08-04)
The enantioseparation of standard mixtures composed of protein DL-amino acids was performed by reversed-phase high-performance liquid chromatography of the corresponding diastereomeric isoindolyl derivatives, formed by automated precolumn derivatization with o-phthaldialdehyde (OPA) and a series of N-acyl-L-cysteines(Acyl-Cys). A photodiode-array detector, operating
Yuta Mutaguchi et al.
Frontiers in microbiology, 9, 1540-1540 (2018-07-31)
Isoleucine 2-epimerase (ILEP) is a novel branched-chain amino acid racemase isolated from Lactobacillus buchneri. In this study, we examined production of free d-branched-chain amino acids such as d-valine, d-leucine, and d-allo-isoleucine, using lactic acid bacteria carrying homologs to ILEP. Twelve
Global Trade Item Number
SKUGTIN
58698-1G-F04061826651827
58698-250MG-F04061833277683