Fortfahren mit
23186
Fmoc-Chlorid
≥99.0%, for HPLC derivatization, LiChropur
Synonym(e):
9-Fluorenylmethoxycarbonylchlorid, 9-Fluorenylmethylchloroformin, Fmoc-Cl
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 58,30
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 190,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H11ClO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
258.70
EC Number:
249-313-6
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41115710
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2279177
€ 58,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Fmoc-Chlorid, derivatization grade (HPLC), LiChropur, ≥99.0% (HPLC)
grade
derivatization grade (HPLC)
Quality Level
assay
≥99.0% (HPLC)
form
solid
quality
LiChropur
technique(s)
HPLC: suitable
mp
61-64 °C, 62-64 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C15H11ClO2/c16-15(17)18-9-14-12-7-3-1-5-10(12)11-6-2-4-8-13(11)14/h1-8,14H,9H2
InChI key
IRXSLJNXXZKURP-UHFFFAOYSA-N
General description
Fmoc-Chlorid ist ein Derivatisierungsmittel.
Application
Fmoc-Chlorid kann als derivatisierendes Reagenz für die Vorsäulenderivatisierung von biologischen Aminen genutzt und mittels HPLC-Methode aufgelöst werden.[1]
Reagens für die Derivatisierung von Aminosäuren für die Aminosäurenanalyse mittels HPLC und zur Präparation von N-Fmoc-Aminosäuren für die Festphasen-Peptidsynthese.
Other Notes
LiChropur-Reagenzien eignen sich ideal für die HPLC- oder LC-MS-Analyse
Reagenz für die Vorsäulenderivatisierung von Aminen für HPLC mit Fluoreszenzdetektion (Abs.: 265 nm, Em.: 315 nm); wird in der Kapillarelektrophorese verwendet[2]
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
23184160512100331
grade
derivatization grade (HPLC)
grade
-
grade
-
grade
technical grade
form
solid
form
solid
form
solid
form
liquid
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
97%
assay
≥92.5%
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
mp
61-64 °C, 62-64 °C (lit.)
mp
61-64 °C, 62-64 °C (lit.)
mp
62-64 °C (lit.)
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fmoc-Chlorid
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
supp_hazards
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
K C Chan et al.
Journal of chromatography. A, 653(1), 93-97 (1993-10-29)
Laser-induced fluorescence (LIF) was applied to the detection of 9-fluorenylmethyl chloroformate (FMOC-Cl) derivatized amino acids separated by capillary electrophoresis. Fluorescence excitation was provided by a pulsed, KrF laser operating at 248 nm. A limit of detection of 5 x 10(-10)
J. Kirschbaum et al.
Journal of Chromatography A, 661, 193-193 (1994)
J.V. Sancho et al.
Journal of Chromatography A, 678, 59-59 (1994)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
45613-250MG04061832341187
23186-5G04061835514953
23186-1G04061835514946
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf