Fortfahren mit
79760
Phthaldialdehyd
suitable for fluorescence, ≥99.0% (HPLC)
Synonym(e):
Benzol-1,2-dicarboxaldehyd, OPA, o-Phthalaldehyd, o-Phthalsäuredicarboxaldehyd, o-Phthalaldehyd, Benzol-1,2-Dicarboxaldehyd
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 53,30
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 192,00
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 580,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H6O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
134.13
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-402-2
Beilstein/REAXYS Number:
878317
MDL number:
Assay:
≥99.0% (HPLC)
Form:
solid
€ 53,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99.0% (HPLC)
form
solid
mol wt
134.13 g/mol
concentration
≤100% (o-phthaldialdehyde)
impurities
≤0.5% phthalic acid
color
white to light yellow
bp
83 °C/1.067 hPa
mp
54-56 °C
solubility
ethanol: 0.5 g/10 mL, clear, colorless to greenish-yellow, water: 37.7 g/L at 20 °C (OECD Test Guideline 105)
density
1.13 g/cm3 at 20 °C
fluorescence
λex 334 nm; λem 455 nm (Thiol Adduct), λex 340 nm; λem 450 nm in reaction buffer (with glycine)
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=Cc1ccccc1C=O
InChI
1S/C8H6O2/c9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10/h1-6H
InChI key
ZWLUXSQADUDCSB-UHFFFAOYSA-N
General description
Phthaldialdehyd, auch bekannt als o-Phthalaldehyd oder OPA, ist ein Vorsäulen(HPLC)-Derivatisierungsreagens. OPA reagiert mit primären Aminosäuren (AS), mit Ausnahme von Cystin, um hochgradig fluoreszierende Addukte zu bilden. Die Fluoreszenz der Derivate wird bei Anregungs- und Emissionswellenlängen von 345 nm bzw. 455 nm überwacht. Die HPLC-Technik trennt die OPA-AS-Derivate wirksam.[1]
Application
Phthaldialdehyd oder OPA bestimmt Aminosäuren in Proteinen aus Tiergewebe- und Lebensmittelproben. Die Quantifizierung von Aminosäure-Addukten von Tyramin und Phenylethylamin, die durch Milchsäurebakterien gebildet werden, verwendet OPA als Vorsäulen-Derivatisierungsreagens für die HPLC.[2] Intrazelluläre Formen von Glutathion (GSH/GSSG) werden mit o-Phthalaldehyd als Vorsäulen-Fluoreszenzmittel untersucht.[3]
Biochem/physiol Actions
Phthaldialdehyd kann für die Vorsäulen-Derivatisierung von Aminosäuren für die Trennung durch Hochleistungsflüssigkeitschromatografie (HPLC) eingesetzt werden. Es kann auch für Durchflusszytometriemessungen von Proteinthiolgruppen eingesetzt werden.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P0657P1378P7914
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
-
solubility
ethanol: 0.5 g/10 mL, clear, colorless to greenish-yellow, water: 37.7 g/L at 20 °C (OECD Test Guideline 105)
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
density
1.13 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
density
-
mp
54-56 °C
mp
55-58 °C
mp
55-58 °C
mp
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phthaldialdehyd
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
269.6 °F - closed cup
flash_point_c
132 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)