Merck
M9784
Mersalylsäure
analytical standard
Synonym(e):
2-(3-Hydroxymercuri-2-methoxypropylcarbamoyl)-phenoxyessigsäure, 2-[N-(3-Hydroxymercuri-2-methoxypropyl)carbamoyl]-phenoxyessigsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HOHgCH2CH(OCH3)CH2NHCOC6H4OCH2CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
483.87
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
207-637-5
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥85% (TLC)
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
192-193 °C (dec.) (lit.)
solubility
NH4OH: soluble, clear to hazy
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
format
neat
SMILES string
COC(CNC(=O)c1ccccc1OCC(O)=O)C[Hg]O
InChI
1S/C13H16NO5.Hg.H2O/c1-9(18-2)7-14-13(17)10-5-3-4-6-11(10)19-8-12(15)16;;/h3-6,9H,1,7-8H2,2H3,(H,14,17)(H,15,16);;1H2/q;+1;/p-1
InChI key
HQRSUIDICNOLPX-UHFFFAOYSA-M
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Disclaimer
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
486-67-9
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Daniel Moog et al.
Scientific reports, 10(1), 1167-1167 (2020-01-26)
The triose phosphate transporter (TPT) is one of the prerequisites to exchange metabolites between the cytosol and plastids. In this study, we demonstrated that the four plastid TPT homologues in the non-photosynthetic diatom Nitzschia sp. NIES-3581 were highly likely integrated
D C Ackley et al.
Toxicology, 127(1-3), 59-67 (1998-08-12)
Blood brain barrier transport of aluminum citrate was assessed in rats by microdialysis of the jugular vein as well as the right and left frontal cortices. Previous studies (Allen et al., 1995. Evidence for energy-dependent transport of aluminum out of
M E Letelier et al.
Chemico-biological interactions, 164(1-2), 39-48 (2006-10-03)
H(2)O(2) inactivation of particular GST isoforms has been reported, with no information regarding the overall effect of other ROS on cytosolic GST activity. The present work describes the inactivation of total cytosolic GST activity from liver rats by the oxygen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
M9784-1G04061826036327