Fortfahren mit
14510
1,2-Bis-(2-aminophenoxy)-ethan-N,N,N′,N′-tetraessigsäure
≥96.0% (HPLC)
Synonym(e):
BAPTA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 252,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H24N2O10
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
476.43
UNSPSC Code:
12352112
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5192406
Assay:
≥96.0% (HPLC)
Form:
powder
€ 252,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥96.0% (HPLC)
form
powder
fluorescence
λex 251 nm; λem 363 nm, λex 274 nm; λem 363 nm (With Calcium)
functional group
amine, carboxylic acid
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)CN(CC(O)=O)c1ccccc1OCCOc2ccccc2N(CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C22H24N2O10/c25-19(26)11-23(12-20(27)28)15-5-1-3-7-17(15)33-9-10-34-18-8-4-2-6-16(18)24(13-21(29)30)14-22(31)32/h1-8H,9-14H2,(H,25,26)(H,27,28)(H,29,30)(H,31,32)
InChI key
FTEDXVNDVHYDQW-UHFFFAOYSA-N
General description
Hochselektiver Calcium-Chelatbildner pH 8,0. Geeignet für die spektralphotometrische Überwachung der Ca2+ Konzentration
1,2-Bis(2-Aminophenoxy)ethan-N,N,N′,N′-tetraessigsäure ist ein hochselektiver Calcium-Chelatbildner.[1] Die Wirkung von mikroinjizierter, mit Calcium beladener 1,2-Bis(2-Aminophenoxy)ethan-N,N,N′,N′-tetraessigsäure (CaBAPTA) auf die Zelle-zu-Zelle-Diffusion von Carboxyfluorescein wurde in Trichomen von Setcreasea purpurea untersucht.[2] Sie ist ein Metabolit von 1,2-Bis(2-Aminophenoxy)ethan-N,N,N′,N′-tetraessigsäuretetra(acetoxymethylester) (BAPTA-AM) in Rattenurin.
Application
1,2-Bis(2-Aminophenoxy)ethan-N,N,N′,N′′-tetraessigsäure wird zum spektrophotometrischen Monitoring des Ca2+-Gehalts eingesetzt. Sie kann als Chelatbildner für zytosolisches Ca²+ zur Untersuchung der Wirkung von Methoxychlor auf freie zytosolische Ca²+-Konzentrationen und Apoptose von menschlichen HA59T-Hepatomzellen eingesetzt werden.[3]
Hochselektiver Calciumchelator. Eignet sich für die spektrophotometrische Überwachung von Ca2+ Level.
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Chi-Ting Horng et al.
The Chinese journal of physiology, 58(1), 1-8 (2015-02-18)
Methoxychlor, an organochlorine pesticide, is thought to be an endocrine disrupter that affects Ca²⁺ homeostasis and cell viability in different cell models. This study explored the action of methoxychlor on cytosolic free Ca²⁺ concentrations ([Ca²⁺]i) and apoptosis in HA59T human
E B Tucker
Planta, 182(1), 34-38 (1990-08-01)
The effect of microinjected calcium-loaded 1,2-bis(2-aminophenoxy) ethane-N,N,N',N'-tetraacetic acid (CaBAPTA) on cell-to-cell diffusion of carboxyfluorescein (CF) was examined in staminal hairs of S. purpurea Boom. The CaBAPTA was microinjected into the cytoplasm of the staminal hairs either with CF or prior
B E Britigan et al.
Biochemical pharmacology, 55(3), 287-295 (1998-03-04)
A role for increases in intracellular calcium (Ca2+) has been suggested in the pathophysiology of various forms of oxidant-mediated cell injury. In recent studies, we found that iron bound to the Pseudomonas aeruginosa siderophore, pyochelin, augments oxidant-mediated endothelial cell injury
Global Trade Item Number
SKUGTIN
14510-100MG-F04061833489802
14510-1G-F04061826661468
14510-250MG-F04061833489819
14510-50G-F04061838736116