Fortfahren mit
SML0041
Batimastat
≥98% (HPLC), powder, matrix metalloproteinase inhibitor
Synonym(e):
BB-94; (2R,3S)-N4-Hydroxy-N1-[(1S)-2-(methylamino)-2-oxo-1-(phenylmethyl)ethyl]-2-(2-methylpropyl)-3-[(2-thienylthio)methyl]butanediamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 224,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 860,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H31N3O4S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
477.64
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 224,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Batimastat, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to tan
solubility
DMSO: ≥15 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CNC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)[C@H](CC(C)C)[C@H](CSc2cccs2)C(=O)NO
InChI
1S/C23H31N3O4S2/c1-15(2)12-17(18(22(28)26-30)14-32-20-10-7-11-31-20)21(27)25-19(23(29)24-3)13-16-8-5-4-6-9-16/h4-11,15,17-19,30H,12-14H2,1-3H3,(H,24,29)(H,25,27)(H,26,28)/t17-,18+,19+/m1/s1
InChI key
XFILPEOLDIKJHX-QYZOEREBSA-N
Application
Batimastat has been used to inhibit matrix metalloproteinases (MMPs) activity in various studies.
Biochem/physiol Actions
Batimastat is a potent, broad spectrum matrix metalloprotease (MMP) inhibitor.
Batimastat is hydroxamate-type inhibitor of matrix metalloproteinases (MMP).[1] It inhibits the growth and spread of lung tumors,[1] breast cancer regrowth[2] and human colon tumor growth and spread in mouse models.[3] Batimastat reduces MMP-mediated vascular dysfunction and vessel wall damage[4] and enhances the sealing ability and bond strength of dental adhesives.[5]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M2699SML1938SML0789
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: ≥15 mg/mL
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
color
white to tan
color
-
color
white to beige
color
white to beige
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Batimastat
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)