If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
Fortfahren mit
Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 128,00 |
100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 501,00 |
Über diesen Artikel
grade
technical grade
Quality Segment
vapor pressure
3.55 psi ( 20 °C)
assay
≥92.5%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.396 (lit.)
bp
55-57 °C ((lit.)), 55-57 °C (lit.)
density
1.06 g/mL at 25 °C (lit.), 1.06 g/mL at 25 °C
functional group
chloro, ether
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COCCl
InChI
[1S/C2H5ClO/c1-4-2-3/h2H2,1H3], 1S/C2H5ClO/c1-4-2-3/h2H2,1H3
InChI key
[XJUZRXYOEPSWMB-UHFFFAOYSA-N], XJUZRXYOEPSWMB-UHFFFAOYSA-N
Application
- Für die Einführung der Methoxymethyl(MOM)-Schutzgruppe durch Umwandlung von Alkoholen in Methoxymethyl(MOM)-Ether.
- Zur Herstellung von Methoxymethylgruppen enthaltenden Metallkomplexen, die an Carbonyl- und Dipyridylliganden koordiniert sind.
- Bei der Herstellung von mit Fluoren-/Chlormethylmethylether-vernetzten Polymeren durch Friedel-Crafts-Polymerisation.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥92.5% | assay 95% | assay 98% | assay ≥99.7% |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| form liquid | form liquid | form liquid | form - |
| bp 55-57 °C ((lit.)), 55-57 °C (lit.) | bp 82 °C (lit.) | bp 89-90 °C (lit.) | bp 60 °C/21 mmHg (lit.) |
| density 1.06 g/mL at 25 °C, 1.06 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.019 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.035 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.48 g/mL at 25 °C (lit.) |
| refractive index n20/D 1.396 (lit.) | refractive index n20/D 1.404 (lit.) | refractive index n20/D 1.408 (lit.) | refractive index n20/D 1.452 (lit.) |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1A - Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
60.8 °F - closed cup
flash_point_c
16 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
107-30-2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf