Wichtige Dokumente
284505
1,2-Dichlorethan
anhydrous, 99.8%
Synonym(e):
Ethylenchlorid, Ethylendichlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
anhydrous
Qualitätsniveau
Dampfdichte
3.4 (20 °C, vs air)
Dampfdruck
87 mmHg ( 25 °C)
Assay
99.8%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
775 °F
Expl.-Gr.
15.6 %
Verunreinigungen
<0.003% water
<0.005% water (100 mL pkg)
Abdampfrückstand
<0.0003%
Brechungsindex
n20/D 1.444 (lit.)
bp
83 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−35 °C (lit.)
Dichte
1.256 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
ClCCCl
InChI
1S/C2H4Cl2/c3-1-2-4/h1-2H2
InChIKey
WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
55.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
13 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?