CCW4721
Coliform Chromogen Agar Platten
Solid, selective, and differential culture medium for the detection and enumeration of total coliform and E. coli in water samples by the membrane-filtration technique acc. to ISO, suitable for microbiology
Synonym(e):
CCA
About This Item
Empfohlene Produkte
Agentur
ISO 9308-1:2014
Qualitätsniveau
Form
solid
Haltbarkeit
5 mo. (Expiry date on the label)
Leistungsmerkmale
ready-to-use
Zusammensetzung
agar, 13.00 g/L
5-bromo-4-chloro-3-indoxyl-β-D-glucuronic acid, 0.10 g/L
6-chloro-3-indoxyl-β-D-galactopyranoside, 0.10 g/L
di-sodium hydrogen phosphate, 2.70 g/L
enzymatic digest of casein, 1.00 g/L
IPTG, 0.10 g/L
sodium chloride, 5.00 g/L
Sodium dihydrogen phosphate dihydrate, 2.20 g/L
sodium pyruvate, 1.00 g/L
sorbitol, 1.00 g/L
Tergitol™ 7, 0.15 g/L
tryptophan, 1.00 g/L
yeast extract, 2.00 g/L
Verpackung
box of 30 plates
Lagerbedingungen
(Store dry and tightly closed)
Parameter
9 mL filling volume
Plattendurchm.
55 mm
Farbe
pale yellow
pH-Wert
6.8±0.2 (25 °C)
Anwendung(en)
food and beverages
microbiology
Lagertemp.
2-25°C
Eignung
Escherichia coli
coliforms
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Komponenten
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)