Fortfahren mit
85927
ECC ChromoSelect-Selektiv-Agar
NutriSelect® Plus, suitable for microbiology
Synonym(e):
E. coli-Coliform Selektivagar ChromoSelect, ECC Selektivagar ChromoSelect
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 737,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41171606
NACRES:
NA.85
MDL number:
€ 737,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
sterility
non-sterile
Quality Segment
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
agar, 10.0 g/L , casein enzymic hydrolysate, 3.3 g/L , chromogenic mixture, 0.43 g/L , disodium hydrogen phosphate, 1 g/L , peptone, special, 6.0 g/L , sodium chloride, 2 g/L , sodium dihydrogen phosphate, 0.6 g/L , sodium pyruvate, 1 g/L , sorbitol, 1 g/L , Tergitol
7, 0.15 g/L , tryptophan, 1 g/L
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
final pH
6.8±0.2 (25 °C)
application(s)
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring, microbiology
suitability
selective and differential for Citrobacter spp., selective and differential for Enterobacter spp., selective and differential for Escherichia coli, selective and differential for Salmonella spp., selective and differential for Shigella spp., selective and differential for coliforms, selective and differential for enterobacteriaceae
Application
HiCrome ECC Selective Agar ist ein selektives Medium empfohlen für die gleichzeitige Detektion von Escherichia coli und Coliformen in Wasser und Proben von Nahrungsmitteln. Die Inhaltsstoffe verhelfen sogar stark angeschlagenen Coliformen zu einem schnellen Wachstum. Tergitol inhibiert gram-positive wie auch einige gram-negative Bakterien, die nicht zu den Coliformen gehören. Das chromogene Gemisch enthält zwei chromogene Substrate, Salmon-GAL und X-Glucuronid. Das Enzym β-D-Galactosidase, produziert von Coliformen, spaltet Salmon-GAL. Aus diesem Grunde verfärben sich die Kolonien der Coliformen von lachsrot bis rot. Das Enzym β-D-Glucuronidase, produziert von Escherichia coli, spaltet X-Glucuronid. Escherichia coli bildet dunkelblaue bis violette Kolonien hervorgerufen durch die Spaltung von Salmon-GAL und X-Glucuronid. Die Zugabe von Tryptophan verbessert die Indolreaktion. Zur Bestätigung von Escherichia coli einen Tropfen von Kovac′s Reagenz (Fluka® No. 60983) auf die dunkelblau bis violetten Kolonien geben. Eine Verfärbung ins Kirschrot zeigt eine positive Reaktion an.
Preparation Note
26.5 g in 1 Liter dest. Wasser aufnehmen. Für ca. 35 Minuten unter Rühren in einem kochenden Wasserbad oder mit Bedampfen erhitzen. Medium wird evtl. trüb, aber das ist kein negativer Aspekt. Wenn es nötig ist Pseudomonas und Aeromonas -Spezies zu unterdrücken, können 5 mg Cefsulodin (Fluka® 22126) für die Ausplattiermethode oder 10 mg Cefsulodin für die Membranfiltertechnik verwendet werden. Gut mischen!
Suspend 26.5 g in 1 litre distilled water. Heat in a boiling water bath or in a free flowing steam, with stirring to dissolve the medium completely (approximately 35 minutes). Medium may show haziness, but it does not affect the performance. If desired to inhibit Pseudomonas and Aeromonas species add 5 mg Cefsulodin (Cat. No. 22126) for surface and pour plate method and 10 mg Cefsulodin for membrane filter technique. Mix well.
Other Notes
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
TERGITOL is a trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
730098193870722
suitability
selective and differential for Citrobacter spp., selective and differential for Escherichia coli, selective and differential for Shigella spp., selective and differential for enterobacteriaceae, selective and differential for Enterobacter spp., selective and differential for coliforms, selective and differential for Salmonella spp.
suitability
nonselective and differential for Enterobacter spp., nonselective and differential for Escherichia coli, nonselective and differential for Klebsiella spp., nonselective and differential for coliforms
suitability
Escherichia Coli, coliforms, selective and differential for Citrobacter spp., selective and differential for Enterobacter spp., selective and differential for Escherichia coli, selective and differential for Klebsiella spp., selective and differential for Salmonella spp., selective and differential for Shigella spp., selective and differential for coliforms, selective and differential for enterobacteriaceae
suitability
selective and differential for Escherichia coli, selective and differential for Klebsiella spp., selective and differential for coliforms
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
composition
agar, 10.0 g/L , chromogenic mixture, 0.43 g/L , peptone, special, 6.0 g/L , sodium dihydrogen phosphate, 0.6 g/L , sorbitol, 1 g/L , tryptophan, 1 g/L , casein enzymic hydrolysate, 3.3 g/L , sodium chloride, 2 g/L , Tergitol
7, 0.15 g/L , disodium hydrogen phosphate, 1 g/L , sodium pyruvate, 1 g/L
composition
agar, 15 g/L , chromogenic mixture, 20.3 g/L , disodium hydrogen phosphate, 3.5 g/L , lactose, 2.5 g/L , monopotassium hydrogen phosphate, 1.5 g/L , neutral red, 0.03 g/L , peptone, special, 5 g/L , sodium chloride, 5 g/L , yeast extract, 3 g/L
composition
agar, 12 g/L , chromogenic mixture, 0.2 g/L , dipotassium hydrogen phosphate, 3 g/L , peptone, special, 3 g/L , potassium dihydrogen phosphate, 1.7 g/L , sodium chloride, 5 g/L , sodium lauryl sulfate, 0.1 g/L , sodium pyruvate, 1 g/L , tryptophan, 1 g/L
composition
agar, 15 g/L , bile salt mixture, 1.5 g/L , casein enzymic hydrolysate, 20 g/L , X-glucuronide, 0.075 g/L
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
application(s)
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring, microbiology
application(s)
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring, microbiology
application(s)
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
microbiology
water monitoring
application(s)
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring, microbiology
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)