Fortfahren mit
70722
E. coli ChromoSelect-Agar B
NutriSelect® Plus, suitable for microbiology
Synonym(e):
E. coli Agar B ChromoSelect
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
36.6 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 73,70
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41171606
€ 73,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
sterility
non-sterile
Quality Segment
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
agar, 15 g/L , bile salt mixture, 1.5 g/L , casein enzymic hydrolysate, 20 g/L , X-glucuronide, 0.075 g/L
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
final pH
7.2±0.2 (25 °C)
application(s)
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring, microbiology
suitability
selective and differential for Escherichia coli, selective and differential for Klebsiella spp., selective and differential for coliforms
Application
E. coli ChromoSelect Agar B wird zur Detektion und Auszählung von Escherichia coli in Nahrungsmitteln, ohne weitere Bestätigung auf Membranfiltern oder mittels Indol Reagenz, empfohlen. Die meisten Stämme von Escherichia coli können von anderen Coliformen, durch die Anwesenheit vom Enzym Glucuronidase, welche für Escherichia coli sehr spezifisch ist, unterschieden werden. Escherichia coli nehmen X-Glucuronid auf und Glucuronidase spaltet intrazellulär die Bindung des Chromophor und des Glucuronides. Das freigesetzte Chromophor führt zu einer Blaufärbung der Kolonien.
Preparation Note
Suspend 36.6 g per litre in distilled water. Sterilize by autoclaving at 121°C for 15 minutes. Cool to 50°C and pour into sterile petri plates.
Other Notes
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
730098592781938
suitability
selective and differential for Escherichia coli, selective and differential for coliforms, selective and differential for Klebsiella spp.
suitability
nonselective and differential for Enterobacter spp., nonselective and differential for Escherichia coli, nonselective and differential for Klebsiella spp., nonselective and differential for coliforms
suitability
selective and differential for Citrobacter spp., selective and differential for Enterobacter spp., selective and differential for Escherichia coli, selective and differential for Salmonella spp., selective and differential for Shigella spp., selective and differential for coliforms, selective and differential for enterobacteriaceae
suitability
Escherichia Coli, coliforms, selective and differential for Citrobacter spp., selective and differential for Enterobacter spp., selective and differential for Escherichia coli, selective and differential for Klebsiella spp., selective and differential for Salmonella spp., selective and differential for Shigella spp., selective and differential for coliforms, selective and differential for enterobacteriaceae
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
composition
agar, 15 g/L , casein enzymic hydrolysate, 20 g/L , bile salt mixture, 1.5 g/L , X-glucuronide, 0.075 g/L
composition
agar, 15 g/L , chromogenic mixture, 20.3 g/L , disodium hydrogen phosphate, 3.5 g/L , lactose, 2.5 g/L , monopotassium hydrogen phosphate, 1.5 g/L , neutral red, 0.03 g/L , peptone, special, 5 g/L , sodium chloride, 5 g/L , yeast extract, 3 g/L
composition
agar, 10.0 g/L , casein enzymic hydrolysate, 3.3 g/L , chromogenic mixture, 0.43 g/L , disodium hydrogen phosphate, 1 g/L , peptone, special, 6.0 g/L , sodium chloride, 2 g/L , sodium dihydrogen phosphate, 0.6 g/L , sodium pyruvate, 1 g/L , sorbitol, 1 g/L , Tergitol
7, 0.15 g/L , tryptophan, 1 g/L
composition
agar, 12 g/L , chromogenic mixture, 0.2 g/L , dipotassium hydrogen phosphate, 3 g/L , peptone, special, 3 g/L , potassium dihydrogen phosphate, 1.7 g/L , sodium chloride, 5 g/L , sodium lauryl sulfate, 0.1 g/L , sodium pyruvate, 1 g/L , tryptophan, 1 g/L
application(s)
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring, microbiology
application(s)
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring, microbiology
application(s)
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring, microbiology
application(s)
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
microbiology
water monitoring
final pH
7.2±0.2 (25 °C)
final pH
6.8±0.2 (25 °C)
final pH
6.8±0.2 (25 °C)
final pH
6.8±0.2 (25 °C)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)