Merck
B8647
Brillantblau R-Konzentrat
methanol solution
Synonym(e):
Brillantblau R, Brillantindocyanin 6B, Coomassie Brillantblau R 250, Kensäure Blau R
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C45H44N3NaO7S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
825.97
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5718025
Colour Index Number:
42660
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Brillantblau R-Konzentrat, suitable for SDS-PAGE, methanol solution
form
methanol solution
Quality Segment
color
dark blue
suitability
suitable for SDS-PAGE
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].CCOc1ccc(Nc2ccc(cc2)C(\c3ccc(cc3)N(CC)Cc4cccc(c4)S([O-])(=O)=O)=C5\C=C/C(C=C5)=[N+](\CC)Cc6cccc(c6)S([O-])(=O)=O)cc1
InChI
1S/C45H45N3O7S2.Na/c1-4-47(31-33-9-7-11-43(29-33)56(49,50)51)40-23-15-36(16-24-40)45(35-13-19-38(20-14-35)46-39-21-27-42(28-22-39)55-6-3)37-17-25-41(26-18-37)48(5-2)32-34-10-8-12-44(30-34)57(52,53)54;/h7-30H,4-6,31-32H2,1-3H3,(H2,49,50,51,52,53,54);/q;+1/p-1
InChI key
NKLPQNGYXWVELD-UHFFFAOYSA-M
Application
Brilliant Blau R-Konzentrat ist ein Methanol basierter Farbstoff der vor allem für die Färbung von Protein in Polyacrylamidgelen konzipiert ist, er färbt aber auch Protein in Agarosegelen. Der Farbstoff enthält Methanol und Essigsäure, daher müssen die Gele vor dem Färben nicht fixiert werden.
Nachweis der Proteinbanden nach Elektrophorese
Preparation Note
Nach dem Verdünnen mit destilliertem Wasser auf ein Gesamtvolumen von einem Liter, enthält die Lösung 0,25% (w/v) Brilliant Blue R, 40% (v/v) Methanol und 7% (v/v) Essigsäure.
Legal Information
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
57.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
14 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)