Fortfahren mit
C4351
CoZap für die Entfernung von Coomassie Blau
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 161,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
12352200
€ 161,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
availability
not available in EU
technique(s)
protein staining: suitable
Application
CoZap is used for rapid removal of Coomasie blue stain. The unique CoZap pad is placed directly into your destaining tray and abosrbs all free dye in solution. This eliminates the need to change the destaining solution.
Features and Benefits
Abnahme der Entfärbungszeit um 20%
Keine Aktivkohle oder Farbstoffreste
Ein Pad kann bis zu 10 Gele entfärben
Keine Notwendigkeit die Entfärbelösung auszutauschen
Legal Information
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
E42741.12553HW11230-01
technique(s)
protein staining: suitable
technique(s)
-
technique(s)
protein staining: suitable
technique(s)
-
availability
not available in EU
availability
-
availability
-
availability
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)