Fortfahren mit
B0770
Brillantblau G
≥80% purity (HPLC), powder
Synonym(e):
Acid Blue 90, Coomassie Brillantblau G 250
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 105,00
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 384,00
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.210,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C47H48N3NaO7S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
854.02
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
228-058-4
MDL number:
Colour Index Number:
42655
Beilstein/REAXYS Number:
5230822
€ 105,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Brillantblau G, pure
Quality Level
assay
≥80.0% (HPLC)
form
powder
technique(s)
microbe id | staining: suitable
color
dark violet
solubility
H2O: 1 mg/mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].CCOc1ccc(Nc2ccc(cc2)C(\c3ccc(cc3C)N(CC)Cc4cccc(c4)S([O-])(=O)=O)=C5\C=CC(\C=C5C)=[N+](\CC)Cc6cccc(c6)S([O-])(=O)=O)cc1
InChI
1S/C47H49N3O7S2.Na/c1-6-49(31-35-11-9-13-43(29-35)58(51,52)53)40-21-25-45(33(4)27-40)47(37-15-17-38(18-16-37)48-39-19-23-42(24-20-39)57-8-3)46-26-22-41(28-34(46)5)50(7-2)32-36-12-10-14-44(30-36)59(54,55)56;/h9-30H,6-8,31-32H2,1-5H3,(H2,51,52,53,54,55,56);/q;+1/p-1
InChI key
RWVGQQGBQSJDQV-UHFFFAOYSA-M
Application
Brilliant Blue G has been used for determining the urine protein concentration. It has been used for the protein band detection after SDS-PAGE (sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis). It has been used as a P2X7R (purinergic receptor) antagonist.
Biochem/physiol Actions
P2X7-Rezeptor-Agonist
Brilliant Blue G is used for staining protein(s) in polyacrylamide gels. It is also a P2X7 purinergic receptor antagonist. The receptor is mainly involved in neuroinflammatory events. In human SOD1G93A amyotrophic lateral sclerosis mouse, administration of brilliant blue G reduces body weight loss. However, it does not affect survival or motor coordination in transgenic mice.
Legal Information
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
B7920B014927816
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
color
dark violet
color
-
color
-
color
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
solubility
H2O: 1 mg/mL
solubility
H2O: 1 mg/mL
solubility
H2O: 10 mg/mL
solubility
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Brillantblau G
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Simplify your SDS-PAGE gel preparation with our pre-mixed solutions and protocols to achieve precise protein separation.
Überblick über die Chemie von Polyacrylamidgelen und detaillierte Anweisungen für den Handguss von Polyacrylamidgelen mit den mPAGE® TurboMix Bis-Tris-Gelgießkits.
P2X7 antagonism using Brilliant Blue G reduces body weight loss and prolongs survival in female SOD1G93A amyotrophic lateral sclerosis mice.
PeerJ, e3064-e3064 (2017)
Melatonin attenuates hypertension-induced renal injury partially through inhibiting oxidative stress in rats.
Qiao YF, et al.
Molecular Medicine Reports, 13, 21-21 (2016)
Neuronal Release of Cytokine IL-3 Triggered by Mechanosensitive Autostimulation of the P2X7 Receptor Is Neuroprotective.
Lim JC, et al.
Frontiers in Cellular Neuroscience, 10, 270-270 (2016)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
B0770-5G04061835345830
B0770-25G04061835345823
B0770-100G04061835345816
Questions
  1. ブリリアントブルーG(購入した容器のまま)は、室温保管で良いですか?冷所の方が良いですか?
    1 answer
    1. Yes, this product is stored at room temperature in the powder form. However, storing the material in a cool environment will not be detrimental.