Wichtige Dokumente
80126
N-tert-Butyl-α-Phenylnitron
for ESR-spectroscopy
Synonym(e):
N-Benzyliden-tert.-butylamin-N-oxid, PBN, Phenyl-N-t-butylnitron
Empfohlene Produkte
Qualität
for ESR-spectroscopy
Qualitätsniveau
Assay
≥99.5% (HPLC)
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
72-74 °C
73-74 °C (lit.)
Löslichkeit
chloroform: 50 mg/mL, clear, colorless
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(C)(C)[N+](\[O-])=C\c1ccccc1
InChI
1S/C11H15NO/c1-11(2,3)12(13)9-10-7-5-4-6-8-10/h4-9H,1-3H3/b12-9-
InChIKey
IYSYLWYGCWTJSG-XFXZXTDPSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?