Merck
214000
Sigma-Aldrich
TEMPO
greener alternative
98%
Synonym(e):
2,2,6,6-Tetramethyl-piperidin-1-oxyl, 2,2,6,6-Tetramethyl-1-piperidinyloxy, freies Radikal, TEMPO
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H18NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
156.25
Beilstein:
1422418
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352119
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reagent type: oxidant
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp (Schmelzpunkt)
36-38 °C (lit.)
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC1(C)CCCC(C)(C)N1[O]
InChI
1S/C9H18NO/c1-8(2)6-5-7-9(3,4)10(8)11/h5-7H2,1-4H3
InChIKey
QYTDEUPAUMOIOP-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
TEMPO (2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-1-oxyl) ist ein stabiles freies Radikal, das häufig als Oxidationsmittel bei der organischen Synthese verwendet wird. Kupfer/TEMPO wird bei der katalytischen Oxidation von primären Alkoholen zu Aldehyden eingesetzt.
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die einen oder mehrere der „12 Prinzipien der Grünen Chemie“ erfüllen. Dieses Produkt wurde zu Zwecken der katalytischen Effizienz verbessert. Weitere Einzelheiten dazu erhalten Sie hier.
Anwendung
TEMPO kann wie folgt eingesetzt werden:
  • als katalytisches Oxidationsmittel für die kupferkatalysierte, grünere Oxidation von Alkoholen unter aeroben Bedingungen
  • als katalytisches Oxidationsmittel bei der Oxidation von Nerol zu Neral durch Iodbenzoldiacetat
  • zum Einfangen des Styrenyl-Radikals, das während der Nitroxid-vermittelten Radikalpolymerisation von Styrol aus Benzoylperoxid entsteht
  • für die Carboxylierung von wasserbeständigen nanofibrillierten Zellulosefolien (NFC-Folien)
Kupfer(I)/TEMPO-katalysierte aerobe Oxidation von primären Alkoholen zu Aldehyden in der Umgebungsluft
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
152.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
67 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Geisslmeir, David; et al.
Monatshefte fur Chemie / Chemical Monthly, 136(9), 1591-1599 (2005)
Wan Ru Leow et al.
Science (New York, N.Y.), 368(6496), 1228-1233 (2020-06-13)
Chemicals manufacturing consumes large amounts of energy and is responsible for a substantial portion of global carbon emissions. Electrochemical systems that produce the desired compounds by using renewable electricity offer a route to lower carbon emissions in the chemicals sector.
Block copolymer synthesis using a commercially available nitroxide-mediated radical polymerization (NMP) initiator.
Lee NS and Wooley KL.
Material Matters, 5, 8-15 (2010)
Solvent effect on (2, 2, 6, 6-Tetramethylpiperidine-1-yl) oxyl (TEMPO): a RISM-SCF-SEDD study.
Fernandez MJF and Sato H.
Theoretical Chemistry Accounts, 130(2-3), 299-304 (2011)
Paula Navalpotro et al.
Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany), 5(10), 1800576-1800576 (2018-10-26)
Aqueous biphasic systems (ABS) formed by water, ionic liquids (ILs), and salts, in which the two phases are water rich, are demonstrated here to act as potential membrane-free batteries. This concept is feasible due to the selective enrichment of redox
Verwandter Inhalt
he Stahl Lab focuses on the development of catalysts and catalytic reactions for selective oxidation of organic molecules, with particular emphasis on aerobic oxidation reactions.