Fortfahren mit
B7263
N-tert-Butyl-α-Phenylnitron
≥98% (GC), cyclooxygenase-2 inhibitor, powder
Synonym(e):
N-Benzyliden-tert.-butylamin-N-oxid, PBN, Phenyl-N-t-butylnitron
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 123,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 421,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H5CH=N(O)C(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
177.24
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
222-168-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2044028
€ 123,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
N-tert-Butyl-α-Phenylnitron, ≥98% (GC)
Quality Segment
assay
≥98% (GC)
form
powder
color
white
mp
73-74 °C (lit.)
solubility
DMSO: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)(C)[N+](\[O-])=C\c1ccccc1
InChI
1S/C11H15NO/c1-11(2,3)12(13)9-10-7-5-4-6-8-10/h4-9H,1-3H3/b12-9-
InChI key
IYSYLWYGCWTJSG-XFXZXTDPSA-N
Application
N-tert-Butyl-α-phenylnitrone has been used:
  • as a component of Dneasy Blood&Tissue buffer to preserve the oxidized state of DNA extracted from human non-tumorigenic epithelial breast (MCF10A) cells
  • as a free radical scavenger of reactive oxygen species (ROS) in microglial (MG) cell lines
  • to attenuate fibroblast senescence in unstable oral squamous cell carcinomas (GU-OSCC)
Biochem/physiol Actions
N-tert.-Butyl-α-phenylnitron (PBN) ist ein häufig verwendetes Radikal-Spin-Trap. Es soll die Anzahl der Emboli-induzierten cerebralen Mikroinfarkte im Kaninchenkortex reduzieren und Neoplasie durch die Radikalfängereigenschaften und seine Fähigkeit, die Cyclooxygenase-2-Aktivität zu hemmen verhindern. Es soll die Induktion von Stickoxid-Synthase (iNOS) hemmen, wodurch die Überproduktion von Stickoxid (NO) verhindert wird. PBN in einer Dosis von 100 mg/kg i.p. reduziert Nekrose der Pars Reticulate der Substantia nigra, in flurothyl-induziertem Status Epilepticus bei Ratten. Es schützt gegen einige Arten von Post-Trauma-epileptogenen Ereignissen in einem Tiermodell für Epilepsie. Die tödliche Dosis von PBN bei Ratten beträgt ca. 100 mg/100 g Körpergewicht (0.564 mmol/100Å g).
N-tert.-Butyl-α-phenylnitron (PBN) ist eine häufig verwendete Spinfalle für freie Radikale.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
80126215430B8061
assay
≥98% (GC)
assay
≥99.5% (HPLC)
assay
99%
assay
≥90% (GC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
solid
form
liquid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: soluble
solubility
chloroform: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: soluble 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
-
mp
73-74 °C (lit.)
mp
72-74 °C, 73-74 °C (lit.)
mp
183-185 °C (lit.)
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-tert-Butyl-α-Phenylnitron
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)