Merck
203995
N-tert-Butyl-α-phenylnitron
Most commonly-used free radical trap.
Synonym(e):
N-tert-Butyl-α-phenylnitron, PBN
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H15NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
177.24
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (GC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (GC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
DMSO: 10 mg/mL, water: 20 mg/mL, chloroform: 50 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[N+](=Cc1ccccc1)([O-])C(C)(C)C
InChI
1S/C11H15NO/c1-11(2,3)12(13)9-10-7-5-4-6-8-10/h4-9H,1-3H3
InChI key
IYSYLWYGCWTJSG-UHFFFAOYSA-N
General description
Der am häufigsten eingesetzte freie Radikalfänger. Ein Antioxidans, das in verschiedenen experimentellen Modellen von neurodegenerativen Störungen als Schutzmittel dient. Es hemmt die Lipidperoxidation in Rattenlebermikrosomen. Außerdem verhindert es die Einleitung der induzierbaren NO-Synthasen (iNOS) durch reaktive Sauerstoffspezies.
Wird am häufigsten als freier Radikalfänger eingesetzt. Ein Antioxidans, das in verschiedenen experimentellen Modellen von neurodegenerativen Erkrankungen als Schutzmittel dient. Es hemmt die Lipidperoxidation in Rattenlebermikrosomen. Außerdem verhindert es die Einleitung der induzierbaren NO-Synthasen (iNOS) durch reaktive Sauerstoffspezies.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
Freier Radikalfänger
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in DMSO aliquotieren und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen in DMSO sind bei -20 °C bis zu 2 Monate haltbar. In wässriger Lösung instabil; unmittelbar vor dem Gebrauch rekonstituieren.
Other Notes
Floyd, R.A. 1997. Adv. Pharmacol. 38, 361.
Miyajima, T. und Kotake, Y. 1995. Biochem. Biophys. Res. Commun. 215, 114.
Jazen, E.G., et al. 1994. in Frontiers of Reactive Oxygen Species in Biology and Medicine, (Asada, K. und Yoshikawa, T., eds.), pp. 431-434. Elsevier Science, Amsterdam.
Floyd, R.A. 1990. FASEB J. 4, 2587.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-tert-Butyl-α-phenylnitron
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c