If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
Fortfahren mit
Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
vapor density
7.6 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.0% (GC)
form
powder
autoignition temp.
878 °F
bp
265 °C (lit.)
mp
69-73 °C (lit.)
solubility
ethanol: 100 mg/mL, vegetable oils: soluble
SMILES string
Cc1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C15H24O/c1-10-8-11(14(2,3)4)13(16)12(9-10)15(5,6)7/h8-9,16H,1-7H3
InChI key
NLZUEZXRPGMBCV-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CAPN1(823)
rat ... Capn1(29153), Nos1(24598)
Application
- Thermische Zersetzungseigenschaften von BHT und seinem Peroxid (BHTOOH): BHT zeichnet sich durch hervorragende antioxidative Eigenschaften aus, die unter bestimmten Bedingungen zu seinem Abbau zu BHTOOH führen (S Dai, et al., 2024).
- Relaxationsmechanismen in Polymernetzwerken mit geringer Belastung: BHT wird in Polymernetzwerken verwendet, um seine Auswirkungen auf die mechanischen Eigenschaften und die Haltbarkeit von Kompositen für die Zahnmedizin zu beurteilen (SH Lewis et al., 2024).
- Kompatibilität und Sicherheit der Etiketten für pharmazeutische Verpackungen: In der Studie wurde BHT auf Etiketten nachgewiesen, was auf seine breite Verwendung in pharmazeutischen Verpackungen aufgrund seiner stabilisierenden Eigenschaften hinweist (C Fu et al., 2023).
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥99.0% (GC), powder | description purum, ≥99.0% (GC) | description tested according to Ph. Eur. | description certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland |
| assay ≥99.0% (GC) | assay ≥99.0% (GC) | assay - | assay - |
| solubility ethanol: 100 mg/mL, vegetable oils: soluble | solubility methanol: 0.1 g/mL, clear, colorless, methanol: soluble 100 mg/mL, clear, colorless | solubility - | solubility - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| bp 265 °C (lit.) | bp 265 °C (lit.) | bp 265 °C (lit.) | bp 265 °C (lit.) |
| form powder | form - | form - | form - |
| mp 69-73 °C (lit.) | mp 68-72 °C, 69-73 °C (lit.) | mp 69-73 °C (lit.) | mp 69-73 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,6-Di-tert-butyl-4-Methylphenol
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
260.6 °F - open cup
Flammpunkt (°C)
127 °C - open cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf