Fortfahren mit
75310
OGY-Agar
suitable for microbiology
Synonym(e):
Oxytetracyclin-Glucose-Hefeextrakt-Agar-Basis
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41171606
form
powder
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
agar, 15 g/L , D(+)-glucose, 10 g/L , yeast extract, 5 g/L
final pH
6.5±0.2 (25 °C)
application(s)
cleaning products
clinical testing
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care, microbiology
suitability
selective for Aspergillus spp., selective for Candida spp., selective for Penicillium spp., selective for Pichia spp., selective for Saccharomyces spp., selective for Zygosaccharomyces spp., selective for molds (General Media), selective for yeasts (General Media)
Application
Selektivagar nach Mossel für die Identifizierung und Auszählung von Hefen und anderen Pilzen in Lebensmitteln, klinischen Proben etc.
Preparation Note
Supplements:
2 vial/l Oxytetra Selective Supplement (Cat. No. 51239)
may be:1 ml/l gentamicin solution (Cat. No. 48755)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)