Fortfahren mit
1.05978
GranuCult® plus OGYE-Agar, Basis
GranuCult® plus, according to ISO 6611, granular, for yeasts, for molds
Synonym(e):
Oxytetracyclin-Glucose-Hefe-Agarbasis, Oxytetracyclin-Glucose-Hefeextrakt(OGYE)-Agarbasis
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 269,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106213
Manufacturer/tradename:
GranuCult® plus
Agency:
according to ISO 6611
Ph:
6.6±0.2 (25 °C)
Form:
granular
Suitability:
molds, yeasts
Application(s):
food and beverages
microbiology
€ 269,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
agency
according to ISO 6611
Quality Segment
sterility
non-sterile
form
granular
packaging
pkg of 500 g
manufacturer/tradename
GranuCult® plus
storage condition
dry media (Keep tightly closed)
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
6.6±0.2 (25 °C)
application(s)
food and beverages
microbiology
compatibility
for use with OGYE selective supplement (1.09877)
storage temp.
15-25°C
suitability
molds, yeasts
General description
GranuCult®plus Oxytetracyclin-Glucose-Hefeextrakt-Agarbasis eignet sich zur Isolierung und Keimzahlbestimmung von Hefen und Schimmelpilzen in Lebensmitteln. Das Basismedium gewährleistet ein gutes Wachstum von Hefen und Schimmelpilzen. Oxytetracyclin hemmt das Wachstum von Bakterien. Durch Hinzufügen des Selektiv-Supplements OGYE (1.09877) zum Basismedium lässt sich die Wiedergewinnung/Keimzahl von Hefen und Schimmelpilzen erhöhen. Hefeextrakt stellt essentielle Nährstoffe für das Wachstum zur Verfügung. Dextrose dient als Kohlenstoff- und Energiequelle. Der niedrige pH-Wert hilft, Bakterienflora zu reduzieren.
Application
GranuCult® plus Oxytetracyclin-Glucose-Hefeextrakt-Agarbasis eignet sich zur selektiven Isolierung und Keimzahlbestimmung von Hefen und Schimmelpilzen in Lebensmitteln.
Features and Benefits
  • GranuCult® bietet hochwertige granulierte Nährmedien.
  • Sicher und nachhaltig aufgrund der verringerten Risiken des Einatmens von Feinstaub und toxischen Substanzen und gewährleisten ein sichereres Arbeitsumfeld.
  • Ausgezeichnete Benetzbarkeit, Löslichkeit und Fließeigenschaften
  • Praktisch, Komponententrennung und Verklumpung sind minimal, sogar unter feuchten oder warmen Bedingungen.
  • Gute Reproduzierbarkeit von Charge zu Charge
  • Verlängerte Haltbarkeit von bis zu fünf Jahren
  • Hohe Anzahl von Versuchsstämmen, die alle regulatorischen Anforderungen erfüllen
  • Durch die Granulierungstechnik können viele Zusätze hinzugefügt werden, ohne dass sie separat dazugegeben werden müssen
Analysis Note
Aussehen (Klarheit): klar
Aussehen (Farbe): gelb
pH-Wert (25 °C): 6,4 - 6,8
Rückgewinnung auf Testmedium (Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054)): ≥ 50 %
Rückgewinnung auf Testmedium (Saccharomyces cerevisiae ATCC 9763 (WDCM 00058)): ≥ 50 %
Rückgewinnung auf Testmedium (Aspergillus brasiliensis (vormals A. niger) ATCC 16404 (WDCM 00053)): ≥ 50 %
Rückgewinnung auf Testmedium (Penicillium aurantiogriseum ATCC 16025): ≥ 50 %
Wachstum Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): keine
Wachstum (Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003)): keine
Other Notes
Das zubereitete Mediumist klar und gelbbraun.
Wir haben je nach Bedarf zwei Arten von Kulturmedien im Angebot: das ausgezeichnete Granulat GranuCult® und das kostengünstige Pulver NutriSelect®.
Die Bezeichnungen Basic, Plus oder Prime werden angehängt, um das Maß der Qualitätssicherung anzugeben — von einer grundlegenden Qualitätssicherung über die gängige QC-Plus bis hin zu Prime für eine vollständige Einhaltung behördlicher Auflagen.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3