Fortfahren mit
C7698
Actidion
from microbial, ≥94% (TLC)
Synonym(e):
3-[2-(3,5-Dimethyl-2-oxocyclohexyl)-2-hydroxyethyl]-glutarimid, Cycloheximid, Naramycin A
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 109,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 299,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H23NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
281.35
UNSPSC Code:
12352111
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-636-0
Beilstein/REAXYS Number:
88868
MDL number:
Assay:
≥94% (TLC)
Form:
powder
€ 109,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
microbial
assay
≥94% (TLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
ethanol: soluble, clear to hazy
antibiotic activity spectrum
fungi, yeast
mode of action
protein synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@]1(C[C@@H](C)C[C@H](C)C1=O)[C@H](O)CC2CC(=O)NC(=O)C2
InChI
1S/C15H23NO4/c1-8-3-9(2)15(20)11(4-8)12(17)5-10-6-13(18)16-14(19)7-10/h8-12,17H,3-7H2,1-2H3,(H,16,18,19)/t8-,9-,11-,12+/m0/s1
InChI key
YPHMISFOHDHNIV-FSZOTQKASA-N
Gene Information
General description
Cycloheximid, auch als Actidion bezeichnet, ist ein Glutarimid-Antibiotikum, das üblicherweise aus dem Bakterium Streptomyces griseus gewonnen wird. Es wirkt als starker Inhibitor der Proteinbiosynthese in eukaryotischen Zellen, indem es den Translokationsschritt bei der Translation stört und dadurch die Elongation während der Translation effektiv blockiert. In der Mikrobiologie spielt es eine wichtige Rolle als Selektionsmittel für resistente Hefe- und Pilzstämme und ist in kontrollierten Versuchsumgebungen von großem Wert.
In der Zellbiologie und biochemischen Forschung weist Cycloheximid eine duale Funktion hinsichtlich der Apoptose-Induktion auf, indem es je nach Zelltyp Apoptose induziert oder hemmt. Seine schnelle und reversible Wirkung macht es zu einer idealen Wahl für die Untersuchung zellulärer Prozesse und die Bestimmung der Halbwertszeit von Proteinen. Cycloheximid findet auch vielfältige Anwendung in der biomedizinischen Forschung, wo es die Proteinsynthese in eukaryotischen Zellen hemmt, die in vitro untersucht werden (außerhalb von Organismen). Seine Wirkung lässt sich durch einfaches Entfernen schnell wieder rückgängig machen. Dadurch ist Cycloheximid die erste Wahl für die zellbiologische, biomedizinische und biochemische Forschung und ermöglicht eine präzise Kontrolle und vielseitige Anwendung in Experimenten.
Application
  • Cycloheximid wurde im Cycloheximid-Chase-Experiment als Inhibitor der Proteinsynthese in Hefestämmen verwendet.
  • Es wird zur Hemmung der Translation in Säugetierzellen eingesetzt.
  • Es wird zur Unterdrückung des Hefewachstums verwendet.[1]
Biochem/physiol Actions
Wirkungsweise: Translationshemmung in Eukaryonten, die zu einem Stillstand des Zellwachstums und zum Zelltod führt. CHX wird häufig für die Selektion von CHX-resistenten Hefe- und Pilzstämmen, für die kontrollierte Hemmung der Proteinsynthese für den Nachweis von kurzlebigen Proteinen und die Superinduktion der Proteinexpression und für die Einleitung der Apoptose oder die Ermöglichung der Einleitung der Apoptose durch Todesrezeptoren eingesetzt.
Aktivitätsspektrum: Wirksam gegen Hefen und Pilze wie Candida, Aspergillus, Saccharomyces, Penicillium
Features and Benefits
  • Für verschiedene Forschungsanwendungen geeignetes hochwertiges Antibiotikum
  • Häufig in der Zellbiologie und in biochemischen Anwendungen eingesetzt
Preparation Note
Fest verschlossen. Trocken. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Unter Verschluss oder in einem Bereich aufbewahren,
der nur für qualifizierte oder autorisierte Personen zugänglich ist.
Other Notes
Behälter dicht verschlossen an einem trockenen und gut gelüfteten Ort aufbewahren. An einem trockenen Ort aufbewahren.
Füllen Sie bitte dieses Formular aus, um weitere Informationen zu unserem Sortiment an Biochemikalien zu erhalten.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C198818079C4859
form
powder
form
powder
form
liquid
form
ready-to-use solution
assay
≥94% (TLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
ethanol: soluble, clear to hazy
solubility
-
solubility
-
solubility
DMSO: soluble
color
white to off-white
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Actidion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Muta. 2 - Repr. 1B
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
66-81-9
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf