Fortfahren mit
18493
MUG-Zusatz
suitable for microbiology
Synonym(e):
4-Methylumbelliferyl-β-D-glucuronid, 4-Methylumbelliferyl-β-D-glucuronid-Supplement, MUGlcU
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H16O9
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
352.29
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41171614
EC Number:
228-186-0
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
sterility
sterile
Quality Segment
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
agriculture
environmental
food and beverages, microbiology
storage temp.
2-8°C
suitability
Escherichia coli, coliforms
SMILES string
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](C(O)=O)O[C@H]1OC2=CC(OC(C=C3C)=O)=C3C=C2
InChI
1S/C16H16O9/c1-6-4-10(17)24-9-5-7(2-3-8(6)9)23-16-13(20)11(18)12(19)14(25-16)15(21)22/h2-5,11-14,16,18-20H,1H3,(H,21,22)/t11-,12-,13+,14-,16+/m0/s1
InChI key
ARQXEQLMMNGFDU-JHZZJYKESA-N
Application
Fluorogenes Substrat um die β-Glucuronidiaseaktivität zu detektieren, für die schnelle und sensitive Identifikation von Escherichia coli.
Other Notes
(pro Vial, ausreichend für 500 ml Medium)
4-Methylumbelliferyl-β-D-glucuronid (MUG) 50.0 mg
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M1678M9130M6018
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
suitability
Escherichia coli, coliforms
suitability
selective and differential for Escherichia coli, selective and differential for coliforms
suitability
-
suitability
-
application(s)
agriculture
environmental
food and beverages, microbiology
application(s)
agriculture
environmental
food and beverages
veterinary
water monitoring, microbiology
application(s)
-
application(s)
-
sterility
sterile
sterility
non-sterile
sterility
-
sterility
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)