Fortfahren mit
66481
OGYE ChromoSelect-Agar-Basis
NutriSelect® Plus, suitable for microbiology
Synonym(e):
OGYE Agar Basis ChromoSelect, Oxytetracyclin-Glucose-Hefeextrakt-Agar ChromoSelect
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 366,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41171607
€ 366,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
sterility
non-sterile
Quality Segment
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
agar, 12.0 g/L , chromogenic mixture, 1.1 g/L , dextrose, 20.0 g/L , yeast extract, 4.0 g/L
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
final pH
7.0±0.2 (25 °C)
application(s)
bioburden testing
cleaning products
clinical testing
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care, microbiology
suitability
selective and differential for Aspergillus spp., selective and differential for Candida spp., selective and differential for Penicillium spp., selective and differential for Pichia spp., selective and differential for Saccharomyces spp., selective and differential for Zygosaccharomyces spp., selective and differential for molds (General Media), selective and differential for yeasts (General Media)
Application
HiCrome OGYE Agar ist ein selektives Differentialmedium zur raschen Isolierung von Hefen und Schimmelpilzen aus Milch und Milchprodukten. [1] Oxytetracyclin ist das selektive Agens und hemmt das Wachstum von Lactobacilli. A. niger bildet durch die Anwesenheit der chromogenen Mischung hellblau gefärbte Kolonien mit schwarzen Sporen aus, C. albicans wächst in grünen und S. cerevisiae in farblosen Kolonien.
Preparation Note
Suspend 18.55 g in 500 ml distilled water. Boil to dissolve the medium completely. Sterilise by autoclaving at 121°C for 15 min. Cool to 50°C and aseptically add reconstituted contents of one vial of Oxytetra Selective Supplement (Cat. No. 51239). Mix well and pour into sterile petri plates.
Other Notes
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
730098592790925
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
suitability
selective and differential for Aspergillus spp., selective and differential for Penicillium spp., selective and differential for Saccharomyces spp., selective and differential for molds (General Media), selective and differential for Candida spp., selective and differential for Zygosaccharomyces spp., selective and differential for Pichia spp., selective and differential for yeasts (General Media)
suitability
nonselective and differential for Enterobacter spp., nonselective and differential for Escherichia coli, nonselective and differential for Klebsiella spp., nonselective and differential for coliforms
suitability
selective and differential for Citrobacter spp., selective and differential for Enterobacter spp., selective and differential for Escherichia coli, selective and differential for Salmonella spp., selective and differential for Shigella spp., selective and differential for coliforms, selective and differential for enterobacteriaceae
suitability
selective for Klebsiella spp.
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
composition
agar, 12.0 g/L , dextrose, 20.0 g/L , chromogenic mixture, 1.1 g/L , yeast extract, 4.0 g/L
composition
agar, 15 g/L , chromogenic mixture, 20.3 g/L , disodium hydrogen phosphate, 3.5 g/L , lactose, 2.5 g/L , monopotassium hydrogen phosphate, 1.5 g/L , neutral red, 0.03 g/L , peptone, special, 5 g/L , sodium chloride, 5 g/L , yeast extract, 3 g/L
composition
agar, 10.0 g/L , casein enzymic hydrolysate, 3.3 g/L , chromogenic mixture, 0.43 g/L , disodium hydrogen phosphate, 1 g/L , peptone, special, 6.0 g/L , sodium chloride, 2 g/L , sodium dihydrogen phosphate, 0.6 g/L , sodium pyruvate, 1 g/L , sorbitol, 1 g/L , Tergitol
7, 0.15 g/L , tryptophan, 1 g/L
composition
agar, 15.0 g/L , bile salts mixture, 1.5 g/L , chromogenic mixture, 0.2 g/L , petone, special, 12.0 g/L , sodium chloride, 5.0 g/L , sodium lauryl sulfate, 0.1 g/L , yeast extract, 7.0 g/L
application(s)
bioburden testing
cleaning products
clinical testing
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care, microbiology
application(s)
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring, microbiology
application(s)
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring, microbiology
application(s)
bioburden testing
clinical testing
environmental
food and beverages
water monitoring, microbiology
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)