Wichtige Dokumente
71325
Natriumbromat
puriss. p.a., ≥99.5% (RT)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
puriss. p.a.
Qualitätsniveau
Assay
≥99.5% (RT)
Form
crystals
Verunreinigungen
≤50 mg/kg total nitrogen (N)
pH-Wert
5.0-9.0 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
Dichte
3.339 g/mL at 25 °C (lit.)
Anionenspuren
bromide (Br-): ≤500 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
Kationenspuren
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES String
[Na+].[O-]Br(=O)=O
InChI
1S/BrHO3.Na/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
InChIKey
XUXNAKZDHHEHPC-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?