Wichtige Dokumente
217255
Kalium-Natrium-Tartrat Tetrahydrat
ACS reagent, 99%
Synonym(e):
L-(+)-Weinsäure Kalium-Natriumsalz, Rochelle-Salz, Seignettesalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for SM 4500 - NH3
Assay
99%
99.0-102.0% (ACS specification)
Form
powder or crystals
Verunreinigungen
≤0.005% insolubles
pH-Wert
6.0-8.5
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Kationenspuren
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.001%
NH4+: ≤0.002%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP)
SMILES String
O.O.O.O.[Na+].[K+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H6O6.K.Na.4H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;;;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;;4*1H2/q;2*+1;;;;/p-2/t1-,2-;;;;;;/m1....../s1
InChIKey
VZOPRCCTKLAGPN-ZFJVMAEJSA-L
WGK
WGK 1
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Verwandter Inhalt
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.