Wichtige Dokumente
71329
Natriumbromid
BioUltra, ≥99.0% (AT)
Synonym(e):
Hydrobromic acid sodium salt, NaBr, Natrium bromide
Empfohlene Produkte
Qualität
reagent grade
Dampfdruck
1 mmHg ( 806 °C)
Produktlinie
BioUltra
Assay
≥99.0% (AT)
Form
crystals
Verunreinigungen
insoluble matter, passes filter test
Verlust
≤0.5% loss on drying
pH-Wert
5.5-7.0 (25 °C, 1 M in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
755 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤1000 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Kationenspuren
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤1000 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV-Absorption
λ: 260 nm Amax: 0.01
λ: 280 nm Amax: 0.01
SMILES String
[Na+].[Br-]
InChI
1S/BrH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChIKey
JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?