Merck
1.04912
Kaliumbromat
for analysis (max 0,01ppm Hg) EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Synonym(e):
Kaliumbromat, Bromsäure, Kaliumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
BrKO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
167.00
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-829-8
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥99.8% dry basis (iodometric)
Grade:
ACS reagent
Form:
crystalline powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur.
product line
EMSURE®
assay
≥99.8% dry basis (iodometric)
form
crystalline powder
potency
157 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurities
≤0.005% Insoluble matter
loss
≤ 0.1% loss on drying, 105 °C
pH
5-9 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
409-413 °C
density
3.13 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1400 kg/m3
anion traces
bromide (Br-): ≤0.02%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
cation traces
Fe: ≤0.0005%, N: ≤0.001%, Na: ≤0.01%, Pb: ≤0.0004%, heavy metals (as Pb): ≤0.0005%, Hg: ≤.01 ppm
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[K+].[Br](=O)(=O)[O-]
InChI
1S/BrHO3.K/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
InChI key
OCATYIAKPYKMPG-UHFFFAOYSA-M
Analysis Note
Gehalt (iodometrisch, berechnet auf getrocknete Substanz): ≥ 99,8 %
Unlösliche Anteile: ≤ 0,005 %
pH-Wert (5  %; Wasser; 25  °C): 5,0 - 9,0
Bromid (Br): ≤ 0,02 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0,005 %
Gesamtstickstoff (N): ≤ 0,001 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,0005 %
Fe (Eisen): ≤ 0,0005 %
Hg (Quecksilber): ≤ 0,000001 %
Na (Natrium): ≤ 0,01 %
Pb (Blei): ≤ 0,0004 %
Trocknungsverlust (105 °C): ≤ 0,1 %
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kaliumbromat
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Ox. Sol. 1
Lagerklasse
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7758-01-2
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)