67515
STEC Millichrome™ plus Supplement
suitable for microbiology
Synonym(e):
Shiga-Toxin producing E. coli (STEC) Chromogenic supplement
About This Item
Empfohlene Produkte
Sterilität
aseptically filled
Qualitätsniveau
Form
dry powder
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
microbiological culture: suitable
Löslichkeit
sterile water: 1 (vial/10ml)
Anwendung(en)
food and beverages
microbiology
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Eignung
selective for bacteria: Escherichia coli (Shiga Toxin-STEC
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Verpackung
Angaben zur Herstellung
- Aseptically rehydrate 1 vial with 10 mL of sterile water.
- Swirl well until complete dissolution.
- Add 1 vial rehydrated solution to 1L STEC Millichrome™ plus Agar base cooled at 45-50 °C.
- Swirl gently to homogenize.
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Ergänzung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
Selective media enable faster results and visual confirmation for the detection, identification, and enumeration of microorganisms