Fortfahren mit
71008BC
Assurance® GDS Salmonella Tq Kit
suitable for PCR testing in Food and Beverages applications
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 tests
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.250,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41106302
NACRES:
NA.85
Agency:
PCR, Immunomagnetic Separation (IMS), AFNOR, AOAC® (OMA), AOAC® (PTM), Health Canada, MicroVal
Suitability:
Salmonella spp.
Manufacturer/tradename:
BioControl Systems 71008-100
Application(s):
food and beverages
pathogen testing
Technique(s):
PCR: suitable
Storage temp.:
2-8°C
€ 1.250,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
GDS Salmonella Tq,
Quality Segment
agency
PCR, Immunomagnetic Separation (IMS), AFNOR, AOAC® (OMA), AOAC® (PTM), Health Canada, MicroVal
product line
Assurance GDS®
shelf life
6‑12 mo.
packaging
pkg of 100 tests
manufacturer/tradename
BioControl Systems 71008-100
technique(s)
PCR: suitable
application(s)
food and beverages
pathogen testing
compatibility
BioControl GDS, for use with GDS Rotor-Gene
storage temp.
2-8°C
suitability
Salmonella spp.
General description
Assurance® GD, genetisches Nachweissystem für Salmonella Tq ist ein automatisiertes Nukleinsäurenamplifikationssystem für den Nachweis von Salmonella in Lebensmittel- und Umgebungsproben. Das proprietäre PickPen®-IMS-Probenvorbereitungsverfahren fängt Salmonella schnell und effektiv ein, trennt das Pathogen von hemmenden Hintergrundmaterialien und gewährleistet gültige PCR-Reaktionen für alle Arten von Proben, einschließlich schwierige Lebensmittel- und Umgebungsproben. Die Assurance® GDS-PCR-Technologie bietet durch die Verwendung von hochspezifischen Primern und Sonden zwei zusätzliche Spezifizitätsstufen, um den genauen Nachweis von Salmonella zu gewährleisten.
Application
GDS, genetisches Nachweissystem für Salmonella Tq ist ein automatisiertes Nukleinsäurenamplifikationssystem für den Nachweis von Salmonella in Lebensmittel-, Zutaten- und Umgebungsproben.
PCR, immunomagnetische Separation (IMS)
Features and Benefits
  • Ergebnisse für Lebensmittel bereits am nächsten Tag
  • Harmonisierte Einzelanreicherungsmedien zum Testen von Proben auf sonstige Pathogenziele
  • Nutzt das innovative PickPen®-Gerät für die immunomagnetische Separation (IMS) für zusätzliche Spezifität und raschere Ergebnisausgabe
  • Vereinfachte Präparation von Proben ohne Heizblöcke oder Präparation von Reagenzien
  • Der proprietäre Rotor-Gene® Q-Cycler ist ein rotorbasierter Cycler, der die gleichmäßige Erwärmung und Kühlung aller Proben gewährleistet
Other Notes
Jedes 100er Kit enthält:
  • Salmonella Amplifizierungsröhrchen Tq (0,2 ml)
  • Salmonella Konzentrationsreagenz
  • Resuspensionspuffer Tq
  • Waschlösung
Legal Information
AOAC is a registered trademark of AOAC International
Assurance is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Assurance GDS is a registered trademark of BioControl Systems, Inc.
PICKPEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Rotor-Gene is a registered trademark of Qiagen GmbH
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
71022BC71008ATMBC71010BC
description
-
description
BioControl, Molecular based PCR test for the detection of Salmonellla spp., Salmonella Heidelberg, Salmonella Enteritidis, and Salmonella typhimurium in raw poultry and environmental samples
description
BioControl, Molecular based PCR test for the detection of Salmonella spp. in food and environmental samples
description
Molecular-based PCR assay suitable for detection of Listeria monocytogenes
manufacturer/tradename
BioControl Systems 71008-100
manufacturer/tradename
Assurance GDS®, BioControl Systems 71022-100, BioControl Systems 71022-576ATM
manufacturer/tradename
BioControl Systems 71008-576ATM
manufacturer/tradename
BioControl Systems 71010-100
suitability
Salmonella spp.
suitability
Salmonella enteritidis
suitability
Salmonella spp.
suitability
Listeria monocytogenes
compatibility
BioControl GDS, for use with GDS Rotor-Gene
compatibility
for use with GDS Rotor-Gene
compatibility
BioControl GDS, for use with GDS Rotor-Gene
compatibility
BioControl GDS, for use with GDS Rotor-Gene
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pathogen testing
Still not finding the right product?
Explore all of our products under GDS Salmonella Tq
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
ED ENV 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)