Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 tests | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.250,00 |
Über diesen Artikel
pathogen testing
Produktname
GDS Shiga-Toxin-Gene (O157) Tq, BioControl, Molecular based PCR test for the detection of Shiga Toxin producing E. coli O157:H7 in food and environmental samples
agency
AOAC® (OMA)
Quality Segment
shelf life
6‑12 mo.
packaging
pkg of 100
manufacturer/tradename
Assurance GDS®, BioControl Systems 71005-100
technique(s)
PCR: suitable
application(s)
food and beverages
pathogen testing
compatibility
for use with GDS Rotor-Gene
storage temp.
2-8°C
suitability
Escherichia coli (O157:H7)
General description
Application
Features and Benefits
- Sequenzieller Ansatz zum Nachweis von Top STEC. Nach der Probenvorbereitung mit IMS gegen die Top-6- oder Top-7-O-Gruppen werden die Proben mit dem GDS-Top-6- oder GDS-Top-7-STEC(eae)-Assay auf das Vorhandensein von eae untersucht. Positive Proben werden anschließend mit dem Assurance® GDS Shiga-Toxin-Gene (Top 6 oder Top 7) Assay auf Shiga-Toxin-Gene untersucht.
- Positive Assurance® GDS-Proben von E. coli O157:H7 können mit dem Assurance® GDS Shiga-Toxin-Gene (O157) Assay bestätigt werden.
- Einstufige 10–18-stündige Anreicherung in mEHEC; Anreicherungsmedien, die allen BioControl-Methoden für E. coli O157:H7, Shiga-Toxin-Gene und Top STEC gemeinsam sind.
Other Notes
- Shiga-Toxin-Gen-Amplifikationsröhrchen Tq
- O157-Konzentrationsreagenz
- Resuspensionspuffer Tq
- Waschlösung
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description BioControl, Molecular based PCR test for the detection of Shiga Toxin producing E. coli O157:H7 in food and environmental samples | description BioControl, Molecular based PCR test for the detection of Shiga Toxin genes in "Top Seven" Shiga Toxigenic E. coli (STEC) in food | description BioControl, Molecular based PCR test for the detection of E. coli O157:H7 in food and environmental samples | description BioControl, Molecular based PCR test for the detection of the eae gene in "Top Seven" Shiga Toxigenic E. coli (STEC) in food |
| manufacturer/tradename Assurance GDS®, BioControl Systems 71005-100 | manufacturer/tradename Assurance GDS®, BioControl Systems 71018-100 | manufacturer/tradename BioControl Systems 71007-100 | manufacturer/tradename Assurance GDS®, BioControl Systems 71017-100 |
| suitability Escherichia coli (O157:H7) | suitability enterovirulent E. coli (EEC) (shiga toxigenic) | suitability Escherichia coli (O157:H7) | suitability enterovirulent E. coli (EEC) (shiga toxigenic) |
| compatibility for use with GDS Rotor-Gene | compatibility for use with GDS Rotor-Gene | compatibility BioControl GDS, for use with GDS Rotor-Gene | compatibility for use with GDS Rotor-Gene |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| technique(s) PCR: suitable | technique(s) PCR: suitable | technique(s) PCR: suitable | technique(s) PCR: suitable |
| application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages |
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Hazard Classifications
ED ENV 1
signalword
Danger
hcodes
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?