Merck
296333
Sigma-Aldrich
p-Xylen
anhydrous, ≥99%
Synonym(e):
1,4-Dimethylbenzol
About This Item
Lineare Formel:
C6H4(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
106.17
Beilstein:
1901563
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Qualität
anhydrous
Qualitätsniveau
Dampfdichte
3.7 (vs air)
Dampfdruck
9 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
984 °F
Expl.-Gr.
7 %
Verunreinigungen
<0.002% water
<0.005% water (100 mL pkg)
Abdampfrückstand
<0.0003%
Brechungsindex
n20/D 1.495 (lit.)
bp
138 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
12-13 °C (lit.)
Löslichkeit
water: soluble 0.2 g/L
Dichte
0.861 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccc(C)cc1
InChI
1S/C8H10/c1-7-3-5-8(2)6-4-7/h3-6H,1-2H3
InChIKey
URLKBWYHVLBVBO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
p-Xylen ist ein Isomerxylen, das vornehmlich als Rohstoff in der Polyesterindustrie für die Synthetisierung von 5,6-Terephthalsäure verwendet wird.
Anwendung
p-Xylol kann in der Synthese von Ethyl-2,5-Dimethylphenylhydroxymalonat durch Reaktion mit Ethyloxomalonat in Gegenwart von wasserfreiem Zinntetrachlorid verwendet werden.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
80.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
27 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
o-Xylen analytical standard
Supelco
95660
o-Xylen
2,5-dimethylmandelic acid
Riebsomer JL and Irvine J
Organic Syntheses, 25, 33-33 (1945)
Joshua B Marlow et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 20(24), 16592-16603 (2018-06-07)
Lamellar liquid crystals comprising oil, water and surfactant(s) were formulated and analysed in order to examine how these materials responded to the inclusion of inorganic nanoparticles, in terms of their structural and rheological characteristics. Lamellar phases were formed from mixtures
Ultra-selective cycloaddition of dimethylfuran for renewable p-xylene with H-BEA.
Chang CC, et al.
Green Chemistry, 16(2), 585-588 (2014)
Cycloaddition of biomass-derived furans for catalytic production of renewable p-xylene.
Williams CL, et al.
ACS Catalysis, 2(6), 935-939 (2012)
Friedel-Crafts acylation of toluene and p-xylene with carboxylic acids catalyzed by zeolites.
Chiche B, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 51(11), 2128-2130 (1986)