Fortfahren mit
294780
o-Xylen
anhydrous, 97%
Synonym(e):
1,2-Dimethyl-benzol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H4(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
106.17
UNSPSC Code:
12352002
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-422-2
Beilstein/REAXYS Number:
1815558
MDL number:
Assay:
97%
Grade:
anhydrous
Bp:
143-145 °C (lit.)
Vapor pressure:
<0.1 atm ( 21.1 °C), 16 mmHg ( 37.7 °C), 7 mmHg ( 20 °C)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
anhydrous
Quality Segment
vapor density
3.7 (vs air)
vapor pressure
<0.1 atm ( 21.1 °C), 16 mmHg ( 37.7 °C), 7 mmHg ( 20 °C)
assay
97%
form
liquid
autoignition temp.
867 °F
expl. lim.
7 %
impurities
<0.003% water, <0.005% water (100 mL pkg)
evapn. residue
<0.0003%
refractive index
n20/D 1.505 (lit.)
bp
143-145 °C (lit.)
mp
-26--23 °C (lit.)
solubility
water: partially soluble 0.1705 g/L at 25 °C
density
0.879 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccccc1C
InChI
1S/C8H10/c1-7-5-3-4-6-8(7)2/h3-6H,1-2H3
InChI key
CTQNGGLPUBDAKN-UHFFFAOYSA-N
Application
o-Xylol kann als Lösungsmittel für die Synthese von N,N-Dimethyl-5β-cholest-3-en-5-acetamid aus Cholest-4-en-3β-ol eingesetzt werden. Es kann auch als Ausgangsmaterial für die Herstellung von o-Xylylbromid, 4-Brom-o-xylol{45} und o-Toluolsäure eingesetzt werden.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
5.89588X10408.08697
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
grade
anhydrous
grade
anhydrous
grade
reagent grade
grade
synthesis grade
assay
97%
assay
97%
assay
≥98.0%
assay
≥98% (GC)
solubility
water: partially soluble 0.1705 g/L at 25 °C
solubility
water: partially soluble 0.1705 g/L at 25 °C
solubility
-
solubility
-
form
liquid
form
-
form
liquid
form
liquid
refractive index
n20/D 1.505 (lit.)
refractive index
n20/D 1.505 (lit.)
refractive index
n20/D 1.505 (lit.)
refractive index
n20/D 1.505 (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under o-Xylen
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
89.6 °F - closed cup
flash_point_c
32.0 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf