Fortfahren mit
214736
Xylole
reagent grade
Synonym(e):
Xylol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H4(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
106.17
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352002
EC Number:
215-535-7
MDL number:
Assay:
≥75.0% (xylenes isomers)
Grade:
reagent grade
Bp:
137-140 °C (lit.)
Vapor pressure:
18 mmHg ( 37.7 °C)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
grade
reagent grade
vapor density
3.7 (vs air)
vapor pressure
18 mmHg ( 37.7 °C)
assay
≥75.0% (xylenes isomers)
form
liquid
autoignition temp.
867 °F
expl. lim.
7 %
dilution
(for analytical testing)
impurities
≤25% ethylbenzene
refractive index
n20/D 1.497 (lit.)
bp
137-140 °C (lit.)
mp
-34 °C (lit.)
density
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc(C)cc1.Cc2cccc(C)c2.Cc3ccccc3C
InChI
1S/3C8H10/c1-7-3-5-8(2)6-4-7;1-7-4-3-5-8(2)6-7;1-7-5-3-4-6-8(7)2/h3*3-6H,1-2H3
InChI key
MVZVDAGWAAZJPE-UHFFFAOYSA-N
General description
Xylole sind eine Mischung den isomeren ortho-, meta- und para-Formen von Xylol. Das dispergierte Emissionsspektrum und das Flugzeitmassenspektrum wurden beschrieben. Die Übergangsbereiche aus den S1↔ S0 Formen wurden bis 100 cm-1 ermittelt und sind auf die interne Rotation der Ringmethylgruppen zurückzuführen. Zeitaufgelöste spektroskopische und gaschromatographische In-situ-FTIR-Analysen wurden durchgeführt, um Diffusionskoeffizienten, Absorptionsraten und die Isomerisierungswirkung auf HSZM-5-Oberflächen zu untersuchen.
Application
Xylole können im Chloramphelicolacetyltransferase(CAT)-Assay eingesetzt werden, um die CAT-Genexpression zu bewerten.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
534056XX0055XX0060
Xylole Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Supelco
XX0055
Xylole
Xylole Histology
Supelco
XX0060
Xylole
description
reagent grade
description
histological grade
description
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
description
Histology
assay
≥75.0% (xylenes isomers)
assay
≥75.0% (xylenes isomers)
assay
≥98.5% (xylene isomers plus ethylbenzene, GC)
assay
-
grade
reagent grade
grade
-
grade
-
grade
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
-
form
liquid
form
liquid
vapor pressure
18 mmHg ( 37.7 °C)
vapor pressure
18 mmHg ( 37.7 °C)
vapor pressure
18 mmHg ( 37.7 °C)
vapor pressure
18 mmHg ( 37.7 °C)
mp
-34 °C (lit.)
mp
-34 °C
mp
-
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Xylole
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system,Liver,Kidney, Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
77.0 °F - closed cup
flash_point_c
25 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. hello we would like to enquire if this grade of xylene (CAS 1330-20-7) is equivelant to the grade BS 458:1963
    1 answer
    1. This product is not BS 458:1963 grade. Currently, British Standard grade products are not available.
      Helpful?
  4. Does Xylenes have a shelf life
    1 answer
    1. This product is not assigned an expiration date or recommended retest date. Products with no expiration date or recommended retest date should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected. These products are also subject to a one year warranty from the date of shipment. For more information you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services.