Merck
245356
Sigma-Aldrich
Kupferphthalocyanin-3,4′,4″,4″′-tetrasulfonsäure Tetranatriumsalz
Dye content 85 %
Größe auswählen
1 G
€ 64,90
5 G
€ 288,00
€ 64,90
Voraussichtliches Versanddatum30. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 64,90
5 G
€ 288,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C32H12CuN8O12S4 · 4Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
984.25
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 64,90
Voraussichtliches Versanddatum30. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
solid
Qualitätsniveau
Zusammensetzung
Dye content, 85%
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
λmax
630 nm (2nd)
667 nm
SMILES String
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc2c3nc(nc4n5[Cu]n6c(nc7nc(nc5c8c(cccc48)S([O-])(=O)=O)c9ccc(cc79)S([O-])(=O)=O)c%10ccc(cc%10c6n3)S([O-])(=O)=O)c2c1
InChI
1S/C32H16N8O12S4.Cu.4Na/c41-53(42,43)13-4-7-16-20(10-13)29-33-25(16)35-30-22-12-15(55(47,48)49)6-9-18(22)27(37-30)39-32-24-19(2-1-3-23(24)56(50,51)52)28(40-32)38-31-21-11-14(54(44,45)46)5-8-17(21)26(34-29)36-31;;;;;/h1-12H,(H4-2,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52);;;;;/q-2;+2;4*+1/p-4
InChIKey
GXWBZGOFJIOIMF-UHFFFAOYSA-J
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)