Fortfahren mit
296848
Ethylbenzol
anhydrous, 99.8%
Synonym(e):
NSC 406903, Phenylethan
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H5C2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
106.17
NACRES:
NA.06
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39011201
UNSPSC Code:
12352002
EC Number:
202-849-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1901871
Assay:
99.8%
Grade:
anhydrous
Bp:
136 °C (lit.)
Vapor pressure:
10 mmHg ( 20 °C), 19 mmHg ( 37.7 °C)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
grade
anhydrous
vapor density
3.7 (vs air)
vapor pressure
10 mmHg ( 20 °C), 19 mmHg ( 37.7 °C)
assay
99.8%
form
liquid
autoignition temp.
810 °F
expl. lim.
6.7 %
impurities
<0.002% water, <0.005% water (100 mL pkg)
evapn. residue
<0.0005%
refractive index
n20/D 1.495 (lit.)
bp
136 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
density
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCc1ccccc1
InChI
1S/C8H10/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
InChI key
YNQLUTRBYVCPMQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Ethylbenzol kann als Ausgangsmaterial für die Synthese von Folgendem eingesetzt werden:
  • Acetophenon durch Selektionsoxidation in Gegenwart von auf neutralem Aluminiumoxid gestütztem Kaliumdichromat unter Verwendung von Luft als Oxidationsmittel.
  • Styrol durch Dehydrierung über Nanodiamanten in einer sauerstoffarmen Umgebung.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
E125081.096358.01372
assay
99.8%
assay
99%
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
grade
anhydrous
grade
-
grade
-
grade
synthesis grade
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
impurities
<0.002% water, <0.005% water (100 mL pkg)
impurities
-
impurities
-
impurities
-
refractive index
n20/D 1.495 (lit.)
refractive index
n20/D 1.495 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethylbenzol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2
target_organs
hearing organs
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
71.6 °F - closed cup
flash_point_c
22.0 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf