Fortfahren mit
D4551
N,N-Dimethylformamid
Molecular Biology, ≥99%
N,N-Dimethylformamide
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Synonym(e):
DMF, NSC 5356
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 69,50
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 128,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HCON(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
73.09
UNSPSC Code:
12352111
NACRES:
NA.52
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-679-5
Beilstein/REAXYS Number:
605365
MDL number:
eCl@ss:
39031202
Assay:
≥99%
Grade:
Molecular Biology
Bp:
153 °C (lit.)
Vapor pressure:
2.7 mmHg ( 20 °C)
€ 69,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
Molecular Biology
Quality Segment
vapor density
2.5 (vs air)
vapor pressure
2.7 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99%
form
liquid
autoignition temp.
833 °F
expl. lim.
15.2 %
impurities
≤0.5% water
water
refractive index
n20/D 1.430 (lit.)
bp
153 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
density
0.944 g/mL (lit.)
suitability
suitable for solvent for chromogenic substrates (X-Gal, etc.) used in molecular biology applications.
storage temp.
room temp
SMILES string
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
InChI key
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
General description
N, N-Dimethylformamid (DMF) ist ein Lösungsmittel mit geringer Verdampfgeschwindigkeit und wird für die Herstellung von Lösungen mit einer Vielzahl hydrophober organischer Verbindungen verwendet, die in mikrobiologischen Anwendungen zum Einsatz kommen.
Application
Lösungsmittel für viele hydrophobe, organische Verbindungen.
N,N-Dimethylformamid wurde zur Solubilisierung von MTT-Kristallen in Zellviabilitäts-Assays verwendet.[1] Ebenso wurde es im Assay zur Ermittlung der Feruloyl-Esterase-Aktivität von Schimmelpilzen, die eine hohe Aktivität des Enzyms zeigten, genutzt.[2]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
49448831993733120-M
assay
≥99%
assay
≥99.9%
assay
≥99.8%
assay
≥99.8% (GC)
grade
Molecular Biology
grade
biotech. grade
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
liquid
form
-
form
liquid
form
liquid
refractive index
n20/D 1.430 (lit.)
refractive index
n20/D 1.430 (lit.)
refractive index
n20/D 1.430 (lit.)
refractive index
n20/D 1.4290-1.4310, n20/D 1.430 (lit.)
vapor density
2.5 (vs air)
vapor density
2.5 (vs air)
vapor density
2.5 (vs air)
vapor density
2.5 (vs air)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N,N-Dimethylformamid
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
135.5 °F - closed cup
flash_point_c
57.5 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
68-12-2
CAS No.
68-12-2
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
    • Review 1
    • Vote 1
    5 out of 5 stars.
    Worked Well.
    Bought to create an X-gal solution for blue/white screening. Worked very well. X-Gal dissolved almost instantly.
    Helpful?