The Zerostat gun, in theory, may be used in any atmosphere, including inert gases such as argon or nitrogen. Typical vacuum pressure, such as when used in glovebox applications, are not expected to impact the product. However, great caution should be applied when considering use with or in flammable or combustible gases. The effectiveness of the gun in some other atmospheres depends on how readily other gaseous atmosphere ionize, that is, the equivalent to oxygen converting from O2 to O3.
Z108812
Zerostat Antistatik-Instrument
keeps film, glass, and plasticware dust and lint-free
Synonym(e):
Static Eliminator
Größe auswählen
€ 106,00
Voraussichtliches Versanddatum20. März 2025
Größe auswählen
About This Item
€ 106,00
Voraussichtliches Versanddatum20. März 2025
Empfohlene Produkte
Materialien
body (ABS - acrylonitrile butadiene styrene)
Verpackung
pkg of 1 ea
Größe
~4 in. × 6 in.
Gewicht
4.9 oz
Allgemeine Beschreibung
Dieses vielseitige Instrument ist tragbar und benötigt keine Batterien, Stromversorgung oder Ersatzbatterien. Die Lebensdauer beträgt mindestens 50.000 Zyklen (Betätigung des Abzugs).
Jeder Zerostat 3 wird mit einem Test-Ionenanzeiger geliefert, um zu bestätigen, dass die Einheit einwandfrei funktioniert.
HINWEIS: Der Kristall kann durch Feuchtigkeit beeinträchtigt werden. Diese Einwirkung ist nicht permanent und kann durch Trocknen rückgängig gemacht werden. Das Gerät sollte trockengelagert werden (ideal wäre ein Trockenmittel oder die Lagerung mit etwas Kieselgel für 1 oder 2 Tage). Sobald der Kristall getrocknet ist, sollte die Einheit wieder funktionieren.
Warnhinweis
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
-
Can I use it in the glovebox (argon)? Can the vacuum in the airlock damage it? Thanks
1 answer-
Helpful?
-
-
Could this device use to remove electrostatic charges in order to weight filters in which are collected particulate matter?
1 answer-
Yes, this is one possible application for the anti-static instrument.
Helpful?
-
-
Is this product a stand alone device?
1 answer-
The Zerostat operates without the need for batteries or an electrical supply. Additionally, it contains no radioactive components, distinguishing it from other antistatic products.