Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Quality Segment
vapor density
2.5 (vs air)
vapor pressure
2.7 mmHg ( 20 °C)
product line
EMPLURA®
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
833 °F
potency
3010 mg/kg LD50, oral (Rat), 1500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
15.2 %
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
impurities
≤0.1% Water
refractive index
n20/D 1.430 (lit.)
pH
7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
153 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
transition temp
flash point 57.5 °C
density
0.944 g/mL (lit.)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
InChI key
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Analysis Note
Identität (IR): entspricht
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0,948–0,949
Wasser: ≤ 0,10 %
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| assay ≥99% (GC) | assay ≥99% | assay 99.8% | assay ≥99.8% |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| impurities ≤0.1% Water | impurities ≤0.1% Water (Karl Fischer) | impurities <0.005% water | impurities ≤0.0005 meq/g Titr. acid, ≤0.003 meq/g Titr. base, ≤0.15% water |
| mp −61 °C (lit.) | mp −61 °C (lit.) | mp −61 °C (lit.) | mp −61 °C (lit.) |
| bp 153 °C (lit.) | bp 153 °C (lit.) | bp 153 °C (lit.) | bp 153 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N,N-Dimethylformamid
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
135.5 °F - closed cup
flash_point_c
57.5 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
68-12-2
68-12-2