17151
Kanamycin-Esculin-Azid-Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
About This Item
Empfohlene Produkte
Sterilität
non-sterile
Qualitätsniveau
Form
powder
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Zusammensetzung
agar, 12 g/L
casein enzymic hydrolysate, 20 g/L
esculin, 1 g/L
ferric ammonium citrate, 0.5 g/L
kanamycin sulfate, 0.02 g/L
sodium azide, 0.15 g/L
sodium chloride, 5 g/L
sodium citrate, 1 g/L
yeast extract, 5 g/L
Hersteller/Markenname
NutriSelect® Plus
pH-Endwert
7.0±0.2 (25 °C)
Anwendung(en)
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
Eignung
selective and differential for Enterococcus spp.
selective and differential for Streptococcus spp.
Anwendung
Kanamycin Esculin Azide Agar may be used as a media to obtain predominant lactic acid bacteria associated with fermenting cassava.[1]
Angaben zur Herstellung
Fußnote
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Rechtliche Hinweise
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Streptococci- Overview of Detection, Identification, Differentiation and Cultivation Techniques