Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
500 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 454,00 |
Über diesen Artikel
microbiology
agency
according to ISO 7899-2
Quality Segment
sterility
non-sterile
form
granular
packaging
pkg of 500 g
manufacturer/tradename
GranuCult® plus
storage condition
protect from light (Keep tightly closed and dry)
technique(s)
microbe id | specific enzyme detection: suitable, microbiological culture: suitable
color
yellow
pH
6.9-7.3 (25 °C, 54.85 g/L in H2O, after autoclaving)
solubility
54.85 g/L
application(s)
food and beverages
microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
Enterococcus spp., Streptococcus spp.
General description
Application
Features and Benefits
- GranuCult® bietet hochwertige granulierte Nährmedien.
- Sicher und nachhaltig aufgrund der verringerten Risiken des Einatmens von Feinstaub und toxischen Substanzen und gewährleisten ein sichereres Arbeitsumfeld
- Ausgezeichnete Benetzbarkeit, Löslichkeit und Fließeigenschaften
- Praktisch, Komponententrennung und Verklumpung sind minimal, sogar unter feuchten oder warmen Bedingungen
- Gute Reproduzierbarkeit von Charge zu Charge
- Verlängerte Haltbarkeit von bis zu fünf Jahren
- Hohe Anzahl von Versuchsstämmen, die alle regulatorischen Anforderungen erfüllen
- Durch die Granulierungstechnik können viele Zusätze hinzugefügt werden, ohne dass sie separat dazugegeben werden müssen
Analysis Note
Aussehen (Farbe): grün-gelblich schillernd
pH-Wert (25 °C): 6,9–7,3
Rückgewinnung auf Testmedium (Enterococcus faecium ATCC 882): ≥ 60 %
Rückgewinnung auf Testmedium (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)): ≥ 70 %
Rückgewinnung auf Testmedium (Enterococcus durans ATCC 6056): ≥ 50 %
Rückgewinnung auf Testmedium (Enterococcus hirae ATCC 8043 (WDCM 00089)): ≥ 60 %
Rückgewinnung auf Testmedium (Listeria monocytogenes ATCC 19118): ≤ 0,01 %
Rückgewinnung auf Testmedium (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): ≤ 0,01 %
Wachstum (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)): befriedigend
Koloniefarbe (Enterococcus faecium ATCC 882): schwarz
Koloniefarbe (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)): schwarz
Koloniefarbe (Enterococcus durans ATCC 6056): schwarz
Koloniefarbe (Enterococcus hirae ATCC 8043 (WDCM 00089)): schwarz
Koloniefarbe (Listeria monocytogenes ATCC 19118): farblos
Koloniefarbe (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): farblos
Koloniefarbe (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)): farblos
Inkubation: 24 Std., 35 °C, aerob.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description GranuCult® plus, according to ISO 7899-2, granular, for Enterococcus spp., for Streptococcus spp., pkg of 500 g | description GranuCult® plus, granular, for Enterococcus spp., pack of 500 g | description NutriSelect® Plus, powder, for Enterococcus spp, for Streptococcus spp., pack of 500 g, suitable for microbiology | description NutriSelect® Plus, powder, for Enterococcus spp, for Streptococcus spp., pack of 500 g, suitable for microbiology |
| application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) clinical testing | application(s) clinical testing |
| agency according to ISO 7899-2 | agency - | agency - | agency - |
| suitability Enterococcus spp., Streptococcus spp. | suitability Enterococcus spp. | suitability Enterococcus spp, Streptococcus spp. | suitability Enterococcus spp, Streptococcus spp. |
| form granular | form granular | form powder | form powder |
| technique(s) microbe id | specific enzyme detection: suitable, microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbe id | specific enzyme detection: suitable | technique(s) microbe id | specific enzyme detection: suitable |
| manufacturer/tradename GranuCult® plus | manufacturer/tradename GranuCult® plus | manufacturer/tradename NutriSelect® Plus | manufacturer/tradename NutriSelect® Plus |
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?